HPLC
Discovery C18和C8 HPLC色谱柱
Discovery C18和C8 HPLC色谱柱
用于所有通用应用的经典反相色谱柱
  • 与竞品色谱柱相比,具有极好的峰形和效率
  • 经典的反相保留和选择性
  • 对于LC-MS应用,具有优异的低流失特性
  • C18通常比C8保留性更强
  属性     C18     C8
键合相:   十八烷基硅烷,封端   十八烷基硅烷,封端
二氧化硅:   球形,高纯度 (Fe <20; NA <7; Ca <7;
Ti <1; AI <1; Mg <1ppm)
  球形,高纯度 (Fe <20; NA <7; Ca <7;
Ti <1; AI <1; Mg <1ppm)
粒径:   5µm   5µm
孔径:   180(Å)   180(Å)
表面积:   200m2/g   200m2/g
%C:   ~12%   ~7.5%
覆盖度:   ~3µmoles/m2   ~3.4µmoles/m2
C18 structureC8 structure 
chromtograms
订购信息
5µm Discovery HPLC色谱柱
ID(mm) 长度(cm) C18 货号 C8 货号
2.1   2 577507-U 577501-U
2.1   3 577508-U 577502-U
2.1   5 50494721 59352-U21
2.1 10 569220-U 569420-U
2.1    12.5 569229-U 569424-U
2.1 15 50495521 59353-U21
3.0   2 577509-U 577503-U
3.0   3 577510-U 577504-U
3.0   5 504947-30 59352-U30
3.0 10 569221-U 569421-U
3.0    12.5 569230-U 569425-U
3.0 15 504955-30 59353-U30
3.0 25 504971-30 59354-U30
4.0   5 504947-40 59352-U40
4.0 10 569222-U 569422-U
4.0    12.5 569231-U 569426-U
4.0 15 504955-40 59353-U40
4.0 25 504971-40 59354-U40
4.6   2 577511-U 577505-U
4.6   3 577512-U 577506-U
4.6   5 504947 59352-U
4.6 10 569223-U 569423-U
4.6    12.5 569232-U 569427-U
4.6 15 504955 59353-U
4.6 25 504971 59354-U
10.0 25 569224-U
21.2 25 569226-U
5µm Discovery验证验证包*
ID(mm) 长度(cm) C18货号 C8货号
2.1 5 55700-U21 55710-U21
2.1 10 569800-U 569804-U
2.1 15 55702-U21 55712-U21
4.6 5 55700-U 55710-U
4.6 10 569801-U 569805-U
4.6 15 55702-U 55712-U
4.6 25 55704-U 55714-U
* 验证包包括3个色谱柱,各有不同的键合相。
包含Discovery填料的2cm Supelguard小柱
    C18 C8
  描述 2.1mm ID 3.0mm ID 4.0mm ID   2.1mm ID 3.0mm ID 4.0mm ID  
  5µm 粒径
  每包 2
505188 59576-U 505137 59588-U 59580-U 59590-U
triangle 套装
505161 59575-U 505129 59587-U 59579-U 59589-U
  适用于4.0mm ID或4.6mm ID的分析色谱柱
triangle 套装包括色谱小柱、独立的支架、管件、2个螺母和套管。