HPLC Discovery HS C18
订购信息
Discovery HS C18 HPLC色谱柱,120Å;
可提供3微米、5微米和10微米粒径。
专为药物分析和纯化而开发
LC/MS应用的理想选择-无法检测的出血(独立测试)
高度稳定,确保极佳的运行和批次间重现性以及较长的色谱柱寿命
从分析扩展到准备
以下是
证据
无法检测的LC/MS出血
Discovery HS C18
无TIC基线上升。
基本上没有从色谱柱生成的m/z峰(“x”表示在空转中发现的峰
竞品C18
TIC基线上升会干扰灵敏度和定量测量。出血的m/z峰可能巧合地干扰“真实的”峰。
色谱柱:Discovery HS C18和常规C18,5厘米×4.6毫米,3微米;流动相:15分钟。在0.1%TFA中从0-100%甲醇梯度;流速:1毫升/分钟;温度:环境温度,esi+离子。
g001413_14
(Shane Needham博士进行的工作,Alturas Analytics公司,莫斯科,ID)
DISCOVERY HS C18的批次重现性
色谱柱:Discovery HS C18,15厘米×4.6毫米,5微米;
流动相:80%的10mM乙酸铵,pH 值为6.8:20% MeOH; 
流量:1mL/min; 
温度:35 °C; 
检测:254nm; 
注射:1 µL
1. 尿嘧啶(8微克/毫升)
2. 普鲁卡因酰胺(30微克/毫升)
3. 山梨酸(4微克/毫升)
4. 吡啶(100微克/毫升
5. 咖啡因(40微克/毫升)
6. 苯酚(240微克/毫升) 
g001597_9
与其他流行的C18相相比,能保持更大的疏水性
色谱柱:7.5厘米×4.6毫米,3微米/3.5微米;流动相: 35:65 - H2O:ACN ;流速:2毫升/分钟;检测:254nm
g001500
订购信息
3微米Discovery HS C18 HPLC色谱柱
ID(毫米) 长度(厘米) 产品目录编号
2.1 5 569253-U
2.1 7.5 569254-U
2.1 10 自定义
2.1 15 569255-U
4.6 5 569250-U
4.6 7.5 569251-U
4.6 10 自定义
4.6 15 569252-U
5微米Discovery HS C18 HPLC色谱柱
ID(毫米) 长度(厘米) 产品目录编号
2.1 5 568500-U
2.1 10 568501-U
2.1 15 568502-U
2.1 25 568503-U
4.0 5 568510-U
4.0 10 568511-U
4.0 15 568512-U
4.0 25 568513-U
4.6 5 568520-U
4.6 10 568521-U
4.6 15 568522-U
4.6 25 568523-U
10.0 5 568530-U
10.0 10 568531-U
10.0 15 568532-U
10.0 25 568533-U
21.2 5 568540-U
21.2 10 568541-U
21.2 15 568542-U
21.2 25 568543-U
10微米Discovery HS C18 HPLC色谱柱
ID(毫米) 长度(厘米) 产品目录编号
10.0 5 568630-U
10.0 10 568631-U
10.0 15 568632-U
10.0 25 568633-U
21.2 5 568640-U
21.2 10 568641-U
21.2 15 568642-U
21.2 25 568643-U
带Discovery HS C18填料的2厘米保护盒
说明 2.1mm ID 4.0mm ID
3微米粒径    
  2包 569276-U 569274-U
  试剂盒 triangle 569277-U 569275-U
5微米粒径    
  2包 568570-U 568572-U
  试剂盒triangle 568571-U 568573-U
  用于4.0mm ID或4.6mm ID的分析柱triangle 套件包括墨盒、独立支架、管道、2个螺母和套圈    
带有Discovery HS C18填料的1厘米护套墨盒
  说明 10毫米ID
  5微米粒径 568574-U
  10微米粒径 568674-U
若要以PDF格式下载此信息的可打印副本, 请单击此处。.
如何联系Supelco
在美国:
电话:800-247-6628
  或814-359-3441
传真:800-325-5052
电子邮件: techservice@sial.com
在美国以外: 单击此处
商标
Discovery、Supelcosil和Supelguard是Sigma-Aldrich公司的商标。
Waters Spherisorb和Waters Symmetry是Waters公司的注册商标。
Phenomenex是Phenomenex公司的注册商标。
Luna是Phenomenex公司的商标。
Hypersil是Hypersil有限公司的注册商标。