HPLC
HPLC Discovery HS F5
Discovery logo
应用和
出版物
订购信息
硅胶固定相
Discovery HS F5
独特的保留能力和选择性可实现更好的分离
键合相可提供与 C18 色谱柱截然不同的反相分离。
然而,由于 F5 色谱柱上的化合物通常 会在与 C18 相同的时间范围内洗脱出来,
使得大部分 C18 方法可轻松转换到 F5 上。
色谱柱具有
性质
USP 代码: L43
键合相说明: 五氟苯基丙基
封端:
颗粒组成: B型硅胶
颗粒纯度: <10 ppm 金属
颗粒形状: 球形
颗粒大小: 3, 5 and 10 µm
孔径: 120 Å
表面积: 300 m2/g
载碳量: 12 %
覆盖度: 4 µmoles/m²
pH范围(推荐值): 2 to 8
主要应用
水溶性小分子和多肽,极性化合物,碱性化合物,位置异构体
  • 与苯基固定相相比: 尽管五氟苯基丙基(F5)固定相具有芳香性,但其保留能力或选择性与苯基固定相不同。由于F5的5个氟基具有吸电子效应,因此,F5是一种强Lewis酸;F5环缺少电子,而苯基环富含电子。
关于将C18方法转换至Discovery HS F5柱的指导原则
通常,碱性化合物在HS F5色谱柱上的保留时间比在C18柱上更长。在C18柱上流动相中的有机相含量提高5%至10%,通常可获得与HS F5柱类似的保留值。使用其他化合物所得的结果差异则很大。然而,logPo/w值小于2.5的化合物在HS F5柱上的保留时间通常要长于C18柱。保留时间的差异程度与化合物密切相关。
如色谱图所示,与C18柱相比,Discovery HS F5柱对多官能团化合物具有更强的保留能力(表1)。在C18柱上非常接近死体积(峰1)的化合物,在Discovery HS F5柱上可被充分保留(见图2)。
图1. 出色的多官能团化合物保留能力
色谱柱: (A) Discovery HS F5柱和传统C18柱,(B) 15cm x 4.6mm 内径,5µm粒径
流动相:
(A) 10mM乙酸铵,0.1%甲酸;(B)甲醇
变化比例:(A) 35:65,(B) 70:30,(C) 76:24,(D) 80:20
流速: 1.5mL/min
温度: 35°C
检测: 紫外at 254nm
进样体积: 10µL
梯度表:
时间(min) %A %B
 0 90 10
 3 90 10
10 50 50
15 50 50
样品:
1.对氨基苯酚(100µg/ mL)
2.对乙酰氨基酚(10µg/ mL)
3.乙酰苯胺(10µg/ mL)
4.非那西汀(10µg/ mL)
图2. Discovery HS F5柱可高效分离C18柱不能保留的化合物
色谱柱: (A) Discovery HS F5柱和(B)传统C18柱,15cm x 4.6mm 内径,5µm粒径
流动相: 30:70, 10mM 乙酸铵 (pH 6.98): CH3CN
流速: 2.0mL/min
温度.: 35°C
检测: 光电二极管阵列
进样体积: 5µL
样品: 1. 甲卡西酮 (100µg/mL)
2. (±) 麻黄碱 (200µg/mL)
Discovery HS F5柱是一种独特的功能化反相柱,可发现奎尼丁中无法被C18保留的痕量杂质。利用C18柱在多种流动相条件下检测净奎尼丁(见图3)。条件C和D产生一个单峰,表示奎尼丁不含杂质。条件B产生的峰显示出部分分离的前肩峰。因此,使用梯度有机相快速筛选无法分离出可能存在的杂质。然而,在HS F5柱(色谱图A)上,杂质峰清晰可见。在方法开发过程中,使用Discovery HS F5柱这类独特的功能化反相柱进行快速筛选,可大大提高早期发现痕量杂质的几率,否则这些杂质可能带来潜在的巨大问题。
图4中,胞苷及相关化合物为证明HS F5柱能够比C18提供更为独特和有价值的分离提供了另一个有力证据。HS F5的另一个优势在于其在100%水溶液条件下不会发生相坍塌(phase collapse)。
图3. Discovery HS F5柱可分离奎尼丁中不能被C18柱分离的痕量杂质
色谱柱: (A) Discovery HS F5柱和(B)传统C18柱,15cm x 4.6mm 内径,5µm粒径
流动相: 25mM磷酸铵(pH 7.0):CH3CN。变化比例:(A) 35:65,(B) 70:30,(C) 76:24,(D) 80:20
流速: 1.0mL/min
温度.: 30°C
检测: 紫外,235nm
进样体积: 10µL
样品: 1. 奎尼丁(50µg/mL)
2. 杂质(双氢奎尼丁)
图4.具有独特选择性的Discovery HS F5柱对化合物的分离效果比C18柱更好
色谱柱: Discovery HS F5柱和传统C18柱,15cm x 4.6mm 内径,5µm粒径
流动相:
10mM KH2PO4,加H3PO4调整至pH 3.0(C18柱分离含5% CH3CN)
流速: 1.0mL/min
温度.: 30°C
检测: 紫外,280nm
进样体积: 10µL,每个化合物100µg/mL
样品:
1. 胞苷
2. 胞嘧啶
3.  2'-脱氧胞苷
返回顶部
 LC/MS兼容性
适用于LC/MS的稳定键合相
在由独立测试实验室验证的三个调节循环之后,Discovery HS F5柱显示出具有较低的可接受流失率(1)。数据显示了从总离子色谱图(图5)的指定(阴影)区域获得的平均质谱。此外,还运行了一个空白柱,即取出安装柱并使用零死体积接头替代后,以相同条件运行内置柱。
每个质谱上的X’s代表空白柱运行和安装柱运行中发现的质量。应注意,通过与安装柱对比发现,许多主要质量均来源于空白柱。这表明,较低的可接受流失率来自于Discovery HS F5固定相。
图5. Discovery HS F5在LC/MS中具有低流失性
色谱柱: Discovery HS F5柱,15cm x 4.6mm内径,5µm粒径
流动相: (A) 0.1% TFA,溶剂为水,(B)甲醇。变化比例:(A) 35:65,(B) 70:30,(C) 76:24,(D) 80:20
流速: 1.0mL/min
温度.: 环境温度
检测: MS ESI (+)模式
扫描范围: m/z 100-500
HS F5展品低流血后3调节周期。还请注意这个测试使用的积极的流动相。
LC / MS以上结果从Shane李约瑟博士实验室主任Alturas分析,Inc .莫斯科,ID,一个独立的测试实验室。
返回顶部
 可重现的色谱柱性能
持久耐用的可重现色谱柱最大限度缩短了换柱和故障排除时间
开发稳定分析方法的一个重要因素是色谱柱的重现性。色谱柱选择性应保持不变,并且蛋白质或肽类的洗脱模式必须可重现。硅胶和键合相化学的一致性确保Discovery系列具有出色的进样、色谱柱和键合相批次间重现性(见图6和7)。
图6. 重现性
色谱柱: Discovery HS F5柱,15cm x 4.6mm内径,5µm颗粒
货号: 567516-U
流动相: 55:45,10mM磷酸钾(pH 7.0):甲醇
流速: 1.0mL/min
温度: 35°C
检测: 紫外,254nm
进样体积: 5µL
样品: 如下所示(溶剂为55:45的水:甲醇)
1. 尿嘧啶(15µg/ mL)
2. 吡啶(20µg/ mL)
3. 苯酚(300µg/ mL
在pH3条件下具有良好的稳定性
图7.色谱柱使用寿命
色谱柱: Discovery HS F5柱,5cm x 4.6mm内径,3µm粒径
货号: 567504-U
流动相: 30:70,0.1%甲酸和10mM甲酸铵(pH 3.4): CH3CN
流速: 1.0mL/min
温度: 35°C
检测: 紫外,254nm
进样体积: 5µL
在pH 7条件下具有良好的稳定性
色谱柱: Discovery HS F5柱,5cm x 4.6mm内径,3µm粒
货号: 567504-U
流动相: 80:20,10 mM乙酸铵(pH 6.8): CH3CN
流速: 1.0mL/min
温度: 35°C
检测: 紫外,254nm
进样体积: 5µL
返回顶部
 可扩展性
可放大至制备型分离,缩小至高速或窄径分离
所有Discovery粒径的键合相和硅胶化学一致。
如果分析型或制备型色谱柱的洗脱模式不同,则珍贵样品可能会在放大过程中浪费。
在Discovery 3或5微米粒径色谱柱上开发的分析型分离方法可完全放大为Discovery 10微米粒径和更大粒径色谱柱上的制备型分离方法。此外,在5或10微米粒径色谱柱上开发的分离方法可以缩小为3微米粒径色谱柱上的快速分析方法。
  • 大尺寸色谱柱的Discovery 10微米粒径非常适用于分离和纯化毫克至克级的化合物,以供进一步鉴定使用。
  • 小尺寸色谱柱的Discovery 3微米粒径非常适用于快速分析和LC/MS应用
图8. 使用三种粒径的Discovery HS F5柱分离普鲁卡因胺
色谱柱: Discovery HS F5柱,10cm x 4.6mm内径,3µm、5µm和10µm粒径
流动相: 65:35,25 mM磷酸铵(pH 7): CH3CN
流速: 1.0mL/min (3 & 5µm); 4.73mL/min (10µm)
温度: 30°C
检测: 紫外,280nm
进样体积: 5µL (3和5µm);23.7µL (10µm)
样品: 每个样品的浓度为50µg/mL
样品: 1. 5-氟胞嘧啶(to
2. N-乙酰普鲁卡因胺
3. 普鲁卡因胺
返回首页
应用和出版物
应用说明
T303174  #174 Improving on the USP Method: LC/MS Analysis of Paclitaxel and Related Taxanes on Discovery HS F5
应用报告
T003001 #01 - Analysis of Tetracycline Antibiotics on Discovery HS F5
T003030 #30 - Analysis of Amphetamines on Discovery HS F5
T003032 #32 - Analysis of Norepinephrine Metabolites on Discovery HS F5
T003033 #33 - Analysis of Norepinephrine and 3,4-dihydroxyphenyl glycol on Discovery HS F5
T003039 #39 - Analysis of Biogenic Amines on Discovery HS F5
T003040 #40 - Analysis of Selegiline and its Amphetamine Metabolites on Discovery HS F5
T003046 #46 - Drugs of Abuse on Discovery HS F5
Bulletins
T103938 #938 - Utility of Pentafluorophenylpropyl Stationary Phases for RP-HPLC Analyses: Biogenic Amines on Discovery HS F5
宣传册
T403154 Solute Attributes and Molecular Interactions Contributing to U-Shape Retention on Fluorinated HPLC Stationary Phases, David S. Bell and A. Daniel Jones, Lecture presented at Montreux 2003
T403121 Advantages of Polar Reversed-Phase Chemistries for LC/MS Analyses, David S. Bell
T402119 Unique Retention and Selectivity of Pentafluorophenyl Phases for High-Throughput LC/MS Analysis, David S. Bell, lecture presented at ASMS Conference 2002
如何联系 Supelco
美国地区:
Phone: 800-247-6628
  or 814-359-3441
fax: 800-325-5052
email: techservice@sial.com
非美国地区: 点击这里
商标
 Discovery和Supelguard是Sigma-Aldrich公司的商标。