HPLC
Kromasil HPLC色谱柱
Kromasil HPLC columns & bulk phasesKromasil® 高级硅胶基质HPLC柱和色谱填料专为分析乃至工艺规模化应用而开发。Kromasil具有优异的机械和化学稳定性、高表面积和窄孔径分布。其具有较长的寿命和高负载能力。此外,该产品表面特性也非常好,即使不使用添加剂,也可以分析碱性化合物。
Kromasil 手性 是一种基于Kromasil优质二氧化硅的手性固定相。Kromasil AmyCoat® 和 CelluCoat® 手性相基于超宽孔二氧化硅基质,并涂布有功能性纤维素选择剂。在可兼容的移动相之间切换时,其具有高分辨率、优异的选择性、高压稳定性和稳定的性能。请查看 交叉参考表,其中的AmyCoat和CelluCoat色谱柱与手性竞争对手产品线性能相当。
Kromasil Eternity™ 是一个色谱新平台,在pH 1到12之间的任何pH下,其都具有更强的化学稳定性。在分离离子物质时,Kromasil Eternity是您的自然选择。请访问 Kromasil Eternity 网页 了解更多关于这种独特的混合粒子技术 - 观看视频;您还可以查看Eternity应用、优点和方法开发技巧。请查看交叉参考表 其中的Eternity C18色谱柱与竞争对手产品线性能相当。
Kromasil®, AmyCoat®, CelluCoat® and Eternity™ are trademarks of EKA Chemicals AB
订购信息
浏览以下Kromasil产品:
    小分子用HPLC柱  
    Eternity HPLC 色谱柱 - EternityXT 1.8 µm C18, 苯基正己基
    大分子用HPLC柱 
    手性色谱柱 
    散装相