Titan™ UHPLC色谱柱
 Titan具有领先的UHPLC色谱柱性能,并且可以节省一半的成本
Titan UHPLC色谱柱采用1.9 µm全多孔单分散硅胶,完胜其他UHPLC色谱柱。这些UHPLC色谱柱的柱效可满足科学家预期(通常> 250,000 N/m),同时大大降低成本。
Titan色谱柱是采用专利(申请中)Ecoporous™硅胶制造工艺所得的低成本、高性能硅胶,比其他亚2μm多孔颗粒具有更窄的粒径分布范围。 
  • 出色的性能
  • 极窄的粒径分布范围
  • 重大的价值
评估 Titan
手册
订购信息:
在HPLC中使用单分散颗粒的优势
Titan颗粒以球形的全多孔硅胶为基础,具有超窄的粒径分布范围和最佳的柱效。研究发现[1]支持粒径分布范围非常窄的多孔层颗粒具有卓越的柱效和动力学性能这一观点。将均匀的Titan颗粒填充到加固柱床中,该柱床在各种UHPLC流速和压力条件下均能保持稳定。同时,Titan颗粒还具有出色的批次重现性和稳定性。
图1.不同亚2 µm多孔颗粒的粒径分布对比。
技术资源:
图2. 使用不同色谱柱内径对比Titan C18性能
条件
流动相: 60%乙腈
温度: 35 °C
检测波长: 254 nm
1. 尿嘧啶
2. 地西泮
3. 甲苯
4. 萘
5. 联苯
图3. Titan C18与竞争品牌UHPLC色谱柱的性能对比
条件
色谱柱: 5 cm x 3.0 mm内径
流动相: 60%乙腈
流速: 0.9 mL/分钟
温度: 35 °C
检测波长: 254 nm
1. 尿嘧啶
2. 地西泮
3. 甲苯
4. 萘
5. 联苯
参考文献:
1. D. Cabooter, A. Fanigliulo, G. Bellazzi, B. Allieri, A. Rottigni, G. Desmet, J. of Chromatography A, 1217 (2010) 7074–7081
商标:
Titan和Ecoporous是Sigma-Aldrich Co. LLC的商标。