HPLC
TSKgel 色谱柱
TSKgel®色谱柱可用于凝胶过滤、凝胶渗透、离子交换、反相、疏水互作、亲水互作和亲和色谱分析。
TSKgel和TOYOPEARL®是广泛应用于HPLC分离蛋白质、肽和其他生物分子的色谱柱和填料品牌。TSKgel色谱柱填充有硅胶或甲基丙烯酸盐颗粒,并具有可适应各种分子量分析物的孔径大小。这两种颗粒所有的表面化学特性可最大限度减少对于样品的吸附。TSKgel色谱柱可涵盖了所有主流的生物分子分离模式,包括尺寸排阻(凝胶过滤和凝胶渗透)、离子交换、亲和、反相、HIC(疏水互作)和HILIC(亲水互作)色谱。
查看所有TSKgel色谱柱、保护柱以及ToyoScreen®预装柱等相关产品的完整列表
TSKgel SW 系列凝胶过滤色谱柱(硅胶材质)   TSKgel PEEK 色谱柱   阴离子交换色谱柱
TSKgel PW 系列凝胶过滤色谱柱(聚合物材质)   正常相/亲水互作(HILIC)色谱柱
疏水互作色谱柱
  阳离子交换色谱柱
TSKgel HHR 系列凝胶渗透色谱柱     反相色谱柱
TSKgel HXL 系列凝胶渗透色谱柱     亲和色谱柱
TSKgel 和 TOYOPEARL MiniChrom 色谱柱      
技术资源  
蛋白的凝胶过滤
Separation Report 46 - TSKgel SWXL Series Columns 2 Mb
Separation Report 95 - TSKgel SuperSW Series 1 Mb
ISPPP 2007 Poster - High Sensitivity Protein Separations using a New Size Exclusion Chromatography Microcolumn with MS 300 Kb
水溶性聚合物的凝胶过滤
Separation Report 37 - Introduction of Aqueous SEC Columns: TSKgel PWXL series 2 Mb
Separation Report 38 - GFC Separation of Water-Soluble Polymers using TSKgel PWXL Series Columns 2 Mb
Separation Report 106 - Aqueous SEC Columns for Analysis of Cationic Polymers:TSKgel PWXL-CP Series 1 Mb
基于离子交换的蛋白分离
Separation Report 109 - TSKgel STAT® Columns for High-Performance Ion Exchange Chromatography 1 Mb
基于疏水互作的蛋白分离
TSKgel HPLC Columns 2013 Product Guide - HIC Columns 2 Mb
极性有机可溶性聚合物的凝胶过滤
Separation Report 94 - Analyzing Polymers that are Soluble in Polar-Organic Solvents with TSKgel Alpha Series Columns 2 Mb
Separation Report 99 - TSKgel Super AW Series High-performance SEC Semi-Micro Columns 1 Mb
有机可溶性聚合物的凝胶渗透
Separation Report 28 - Principles and Applications of High Performance GPC Columns:TSKgel HXL Type Columns for Oligomer Analysis 2 Mb
Separation Report 83 - Solvent-Compatible High Performance GPC Columns:TSKgel HHR Series 2 Mb
Separation Report 88 - High Speed and High Performance Semi-micro GPC Columns: TSKgel SuperH Series 2 Mb
Separation Report 101 - TSKgel SuperHZ Series Ultra-High Throughput GPC Columns 1 Mb
Separation Report 105 - Semi-micro Columns for SEC in Organic Solvent Systems: TSKgel SuperMultiporeHZ Series 4 Mb
TSKgel SW 系列凝胶过滤色谱柱(硅胶材质) - 订购信息
TSKgel SW和TSKgel SWXL色谱柱含有硅胶材质的亲水键合相填料,可减少与蛋白质的互作。30cm的TSKgel SWXL色谱柱和60cm的TSKgel SW色谱柱可提供相似的解析度,但SWXL色谱柱只需要一半的分析时间。样品的容量与色谱柱的长度成正比。
由于TSKgel SWXL和TSKgel SW色谱柱是硅胶材质的,因此它们必须在推荐的pH2.5-7.5范围内进行操作。详细的操作条件会在色谱柱附带的信息须知中进行描述。我们建议使用合适的SWXL或SW保护柱来对这些色谱柱进行保护。
谷胱甘肽S-转移酶
色谱柱:  TSKgel G3000SWXL, 30 cm x 7.8 mm I.D., 5 µm particles
货号:  808541
移动相:  0.3M NaCl/0.05M NaH2PO4, pH 7.0
流速:   1 mL/min
温度:   25 °C
检测条件:   UV, 220 nm
进样:   从豚鼠肝脏(0.7mg)制备的100uL粗制谷胱甘肽S-转移酶
  713-0939
TSKgel色谱柱 颗粒大小 (µm) 孔径大小 (Å) 样品分子量(球蛋白)
Super SW2000 4 125 5-150 x 103
G2000SWXL 5 125 5-150 x 103
G2000SW 10 125 5-100 x 103
Super SW3000 4 250 10-500 x 103
G3000SWXL 5 250 10-500 x 103
G3000SW 10 250 10-500 x 103
G4000SWXL 8 450 20-10,000 x 103
G4000SW 13 450 20-10,000 x 103
移动相: 0.03 M NaCl in 0.1 M 磷酸盐缓冲液, pH 7.0
TSKgel PW 系列凝胶过滤色谱柱(聚合物材质) - 订购信息
TSKgel PW和TSKgel PWXL色谱柱可用于水溶性聚合物和低聚糖的高效凝胶过滤分离。亲水性聚合物基质具有优异的化学和机械稳定性。虽然通常与水溶性溶剂一起使用,但聚合物也可与高达50%的有机溶剂相容。
我们推荐在G2500PW-G6000PW色谱柱上使用TSKgel PW保护柱。 任意PWXL色谱柱均可配套使用TSKgel PWXL保护柱。
可选择订购大包装的填料来对PW色谱柱及保护柱进行重新填充。
TSKgel色谱柱 颗粒大小 (µm) 孔径大小 (Å) 样品分子量(PEGS/PEOs) 样品分子量葡聚糖
G-Oligo-PW 6 125 <2,000 -
G2000PW 10 125 <2,000 -
G2500PWXL 6 <200 <3,000 -
G2500PW 10 <200 <3,000 -
G3000PWXL 6 200 <50,000 <60,000
G3000PW 10 200 <50,000 <60,000
G4000PWXL 10 500 2,000-300,000 1,000-700,000
G4000PW 17 500 2,000-300,000 1,000-700,000
G5000PWXL 10 1,000 4,000-1,000,000 50,000-7,000,000
G5000PW 17 100 4,000-1,000,000 4,000-1,000,000
G6000PWXL 13 >1,000 40,000-8,000,000 500,000- 50,000,000
G6000PW 17 >1,000 40,000-8,000,000 500,000-50,000,000
G-DNA-PW 10 4,000 40,000-8,000,000 -
GMPWXL 13 <100-1000 500-8,000,000 <50,000,000
GMPW 17 <100-1000 500-8,000,000 <50,000,000
移动相:聚乙二醇/聚乙烯氧化物-蒸馏水
移动相:葡聚糖-0.2M磷酸盐缓冲液, pH6.8
TSKgel HHR 系列凝胶渗透色谱柱 - 订购信息
TSKgel H系列凝胶渗透色谱柱可在较宽极性范围的溶剂中稳定。即便是溶剂从甲苯变成甲醇,颗粒也不会发生膨胀或收缩。但是,这些色谱柱不能用于极性溶剂; 如水或甲醇水溶液。球形的5um聚苯乙烯/二乙烯基苯颗粒每30cm×7.8mm柱内径可提供至少16,000个板。有八种孔径可供选择,从G1000HHR色谱柱约2,000道尔顿的排除极限到G7000HHR色谱柱的10,000,000道尔顿以上。 四个混床色谱柱(H,L,M,N)具有扩展的线性分子量操作范围,可用于样品筛选或更多形式分析。
(参阅HXL色谱柱的分析物分子量范围之后的色谱柱表格)
TSKgel HXL 系列凝胶渗透色谱 - 订购信息
TSKgel HHR和TSKgel HXL色谱柱的性能非常相似。HXL色谱柱是作为前一系列产品TSKgel H的升级版而开发的。HXL可以转化为不同的流动相以进行非水溶性聚合物的分离,但在转化发生时会性能下降。 HHR色谱柱的开发使得不同流动相之间的转换更为容易。HHR被认为具有非常高的稳定性,很容易转化为其他流动相,并且理论板的损失很小。如果您选择的流动相是THF并且不打算更换流动相,则HXL柱会是一个不错的选择。如果您需要更换流动相或者选择的THF之外的流动相,则应使用HHR色谱柱。
色谱柱 分析物分子量范围(道尔顿)
G1000H <1,500
G2000H <4,000
G2500H <1.2 x 104
G3000H <3.0 x 104
G4000H <5.5 x 105
G5000H <1.5 x 106
G6000H <~1 x 107
G7000H <~5 x 107
GMH-H <~1 x 107
GMH-L <1.0 x 104
GMH-M <1.0 x 106
TSKgel 亲和色谱柱 - 订购信息
高效的树脂材质TSKgel亲和色谱柱(10um颗粒)可分离或纯化许多酶及其他蛋白质。下表描述了可提供的色谱柱特性。
TSKgel请和色谱柱特性
固定化配体 吸附量(每mL凝胶) 常见用途
ABA-5PW
对氨基苯甲脒 3-4 mg 胰蛋白酶 胰蛋白酶,牛凝血酶,尿激酶,肠激酶,纤溶酶原激活剂
Boronate-5PW
间氨基苯基硼酸 40 µmol 山梨糖醇 糖蛋白,核酸酶,核苷酸,儿茶酚胺,碳水化合物,转运RNA
Chelate-5PW
亚氨基二乙酸 ~20 µmol
Cu+2 or Zn+2
血清蛋白,干扰素,胶原酶,颗粒蛋白,纤溶酶原激活剂,乳铁蛋白
TSKgel 疏水互作色谱柱 - 订购信息
疏水互作色谱(HIC)和反相液相色谱都基于蛋白质疏水性进行分离,并可进行蛋白的选择性结合和去除。但是,HIC可在明显更低的结合能量下完成并可使用水溶性流动相。这些特征使其更加温和,干扰蛋白质构象的可能性更低。因此,HIC通常会带来更好的活性还原。
TSKgel Ether-5PW、Phenyl -5PW和Butyl -NPR树脂材质色谱柱为色谱的优化提供了不同的疏水性。通过使用疏水性强的填料(例如丁基)可以使硫酸铵的浓度最小化。我们推荐使用Ether-5PW色谱柱来纯化疏水性强的蛋白。Ether-5PW和Phenyl-5PW填料基于TSKgel G5000PW树脂 - 孔径为1000Å的10um颗粒。Butyl -NPR填料由2.5um的无孔颗粒制备并可用于快速分析。所有三种色谱柱均可用0.2M NaOH进行清洗。 通过使用相应的Toyopearl大包装树脂也可对其进行扩充。
蛋白混合物
色谱柱: TSKgel Phenyl-5PW,7.5 cm × 7.5 mm I.D,10 µm颗粒
货号: 807573
移动相: 0.1 M 磷酸盐缓冲液,pH 7.0以及 (NH4)2SO4,1.8 M-0 M, 60 min内
流速: 1 mL/min
检测条件: UV, 280 nm
  713-1025