微生物鉴定试验-试剂盘和试剂条
圆盘和条带用于微生物的鉴定和确认。它们易于使用,并基于快速筛选方法,如用显色底物、指示剂或复杂的建筑反应检测酶。此外,对某些抑制物质的敏感性可用于识别生物体。
无菌试剂条用来监测灭菌,对控制灭菌过程很重要。
用于区分的试剂条和试剂盘
产品目录编号
产品名称
包装大小
描述
添加到
购物车
75554
氨肽酶试验(革兰阳性试验) 50根试剂条 用于用发色底物检测微量中的L-丙氨酸-氨肽酶。L-丙氨酸氨肽酶是一种定位于细菌细胞壁中的酶,它从各种肽中分裂成L-丙氨酸。仅在革兰氏阴性微生物中发现。
08382
杆菌肽试剂盘 50个试剂盘 用于从其他b族溶血性链球菌中鉴定A族b族溶血性链球菌。它基于敏感性试验,大于或等于14mm的区域抑制表明对杆菌肽的敏感性,是a群链球菌的推定。
80507
胆盐七叶苷试剂盘(七叶苷胆盐试剂盘) 50个试剂盘 用于在胆汁存在下快速检测七叶树苷水解,用于区分D组链球菌和非D组链球菌。D组链球菌将七叶树苷水解为七叶内酯和葡萄糖。七叶内酯与柠檬酸铁等铁盐反应,形成黑褐色的络合物。
05686
DMACA吲哚试剂盘(吲哚检测试剂盘) 50个试剂盘 DMACA吲哚试剂盘用于测定生物体将色氨酸分解成吲哚和α-氨基丙酸的能力。吲哚的存在可以通过添加DMACA来检测,这导致蓝紫色复合物。用这种方法可以区分大肠杆菌和克雷伯菌。
40405
马尿酸盐试剂盘 25个试剂盘 建议检测具有酶马尿酸酶水解酶的生物体,该酶促进马尿酸盐中肽键的水解,释放甘氨酸和苯甲酸作为最终产物。试剂盘是一种可用于鉴别b溶血性b族链球菌、阴道加德纳菌和弯曲杆菌属的快速检测方法。
06728
硫化氢检测试剂条(醋酸铅试纸、H2S检测试纸)
25根试剂条 用于检测微生物从含硫氨基酸中产生的硫化氢。硫化氢和醋酸铅反应成黑色沉淀。醋酸铅检测过程比任何其他检测硫化氢生产的方法都敏感。
04739
吲哚酚试剂条(乙酰氧基吲哚试剂条) 100根试剂条 快速检测微生物醋酸酯酶活性的试验。该试验基于游离的吲哚酚基团与氧的反应,这会导致颜色变化。存在乙酸酯酶活性,例如在弯曲杆菌属和卡他布兰汉氏球菌中。
78719
科瓦奇的试剂条(根据科瓦奇的吲哚检测试剂条) 25根试剂条 用于测定微生物(主要是肠杆菌科)从色氨酸分子中分裂吲哚的能力。
56348
b内酰胺酶试剂条 100根试剂条 用于快速酸化法检测微生物的b-内酰胺酶活性。该试验基于苄青霉素中β-内酰胺环的水解,会导致产生青霉酸。由于酸化,酸碱指示剂会改变颜色。适用于流感嗜血杆菌、淋球菌和葡萄球菌属的检测。
08086
硝酸盐试剂盘 50个试剂盘 硝酸盐试剂盘用于检测生物体通过硝酸盐还原酶将硝酸盐还原成亚硝酸盐的能力。这可以通过比色试剂来检测。
49862
硝基头孢菌素试剂盘 50个试剂盘 用于快速检测淋病奈瑟球菌、卡他莫拉菌、葡萄球菌属、流感嗜血杆菌和厌氧菌分离菌落中的b内酰胺酶。
49940
ONPG试剂盘(2-硝基苯基b-D-吡喃半乳糖苷试剂盘、β-半乳糖苷酶测试试剂盘) 50个试剂盘 β-半乳糖苷酶的检测,一种在乳糖发酵生物中发现的酶。乳糖的利用取决于两种酶:b-半乳糖苷渗透酶,催化乳糖向细胞内的转运;b-半乳糖苷酶,将乳糖分解成半乳糖和葡萄糖。ONPG(邻硝基苯基-b-D-吡喃半乳糖)底物可被b-半乳糖苷酶水解并导致半乳糖和黄色显色化合物0-硝基苯酚的释放。ONPG不依赖于诱导或组成型通透酶进入细胞,因此即使对于晚期乳糖发酵罐,反应也是快速的。
74042
奥普托欣试剂盘 50个试剂盘 用于鉴定/鉴别肺炎球菌和草绿色链球菌。Optochin(盐酸氢化可的松乙酯)对肺炎球菌生长有抑制作用,而其他链球菌则表现出良好的生长或非常小的抑制区。本试验用于肺炎球菌感染的诊断。
40560
70439
氧化酶试剂条
氧化酶试验
100根试剂条
50个试剂盘
微生物细胞色素氧化酶活性检测试验。氧化酶试验是一项重要的鉴别程序,所有待鉴定的革兰氏阴性菌都应该进行这项试验。在酶细胞色素氧化酶(革兰氏阴性菌)存在下,N,N-二甲基对苯二胺和α-萘酚与靛酚蓝反应。
67886
PYRase试剂条(吡咯烷基肽酶条) 50根试剂条 用于D群链球菌中肠球菌的快速分化和其他溶血性链球菌中化脓性链球菌的分化。它是检测S.pyrogenes菌株中吡咯烷基肽酶(pyrase)存在的试验。
74146
无菌试剂盘 25个试剂盘 可用于检测多种抗生素、碳水化合物、底物、防腐剂对培养皿中细菌的影响。将试剂盘浸泡在溶液中或在试剂盘上附着一些溶液。然后晾干,置于接种好的琼脂平板上。每个试剂盘会吸收完全相同数量的液体。
75744
三丁酸甘油酯试剂条(TRIBU试剂条) 300条 布兰汉氏菌与奈瑟氏菌鉴别诊断试验。试验原理是三丁酸甘油酯的酶水解。该反应引起酸碱指示剂的颜色变化。18-20小时后读取反应结果。
89788
08482
77148
V因子试剂盘
X+V因子试剂盘
X因子试剂盘
50个试剂盘
50个试剂盘
50个试剂盘
嗜血杆菌属成员需要血红素(X因子)和/或烟酰胺-腺嘌呤-二核苷酸(V因子)。与X因子和V因子一起,对一种或两种因子的需要提供了这些生物分化的主要方式。需要X和V因子的嗜血杆菌属物种仅在X+V因子试剂盘附近表现出生长情况。
碳水化合物分化试剂盘
产品目录编号 产品名称
添加到
购物车
包装大小 描述
55876 核糖醇试剂盘
25个试剂盘
10×25试剂盘
碳水化合物分化试剂盘用于根据发酵不同碳水化合物的能力来区分和鉴定细菌。碳水化合物的利用可以通过液体介质中的产气(二氧化碳)和/或pH指示剂的颜色变化来检测,因为这个过程中会产生酸性物质。
80372 阿拉伯糖试剂盘
56481 纤维二糖试剂盘
56481 纤维二糖试剂盘
63367 葡萄糖试剂盘
73044 卫矛醇试剂盘
53901 果糖试剂盘
89608 半乳糖试剂盘
89614 肌醇试剂盘
90058 菊粉试剂盘
28816 乳糖试剂盘
77653 麦芽糖试剂盘
94438 甘露醇试剂盘
94445 甘露糖试剂盘
93196 蜜二糖试剂盘
94226 密三糖试剂盘
93999 麦芽糖试剂盘
92971 水杨苷试剂盘
93998 山梨醇试剂盘
94309 蔗糖试剂盘
92961 海藻糖试剂盘
07411 木糖试剂盘
无菌指示试剂条
产品目录编号
产品名称
包装大小
描述
添加到
购物车
05290
无菌指示试剂条(放射灭菌) 25根试剂条 这些指示剂由浸渍在纸条上的短小芽孢杆菌(ATCC 27142)孢子组成。孢子对辐射有很强的抵抗力,用于监测辐射灭菌的效率。美国军事规范MIL-S-36586规定的这些指标是美国FDA的GMP要求。
74041
无菌指示剂(蒸汽灭菌) 25根试剂条 这些指示剂由浸渍在纸条上的嗜热脂肪芽孢杆菌(ATCC 7953)孢子组成。孢子耐热性强,用于监测高压灭菌器性能。美国军事规范MIL-S-36586规定的这些指标是美国FDA的GMP要求。