样品制备和纯化
二噁英和PCB分析
dioxin sample prep system二噁英和PCB样品制备系统
二噁英和多氯联苯(PCB)属于持久性有机污染物(POP)。它们具有亲脂性,可以发生生物积累,进而损害身体健康。因此,应严格控制它们向环境和食物链的排放。分析样品为鱼类等食品、鱼饲料和垃圾焚烧厂的废气排放。
Supelco二噁英制备系统为从废气、废水、土壤、食品、血液和牛奶中提取和分离二噁英、呋喃和PCB提供了高效的方法。Supelco制备系统设计的优势在于:
  • 试剂用量减少
  • 缩短样品制备时间(比传统方法节省2天时间)—参见对比查看表
  • 提取回收率大于85%
关于二噁英制备系统和该应用领域相关产品的更多详情,请下载“二噁英和PCB分析”手册(1Mb pdf)。该手册介绍了两种二噁英样品制备系统、气相色谱柱、用于气体/空气取样的采样器和树脂以及合适的溶剂。
传统多层硅胶柱是提取过程的关键;七层经处理的硅胶可氧化、还原并分离极性干扰物质。组合式的玻璃器皿和硬件设计方便分析人员根据其提取需求选取几个系统组件或整个制备系统。
双层碳可逆柱
微型柱
安瓿型Florisil®
去除干扰物后,分析物被保留在双层碳可逆柱或Florisil微型柱上。通常使用气相色谱(GC)分析从色谱柱上洗脱下来的分析物。
返回顶部
相关产品
适用于二噁英和PCB分析的气相色谱柱
  SP-2331 强极性色谱柱,用于分离二噁英异构体
  SLB-5ms 低流失GC/MS色谱柱,用于高要求分离
  SPB-Octyl 通用非极性柱,用于PCB分析/确认
Adsorbent resins for Dioxin Analysis
  Amberlite® XAD-2 用于气体/空气取样的常用吸附剂材料
  Supelpack 纯化的Amberlite XAD-2
溶剂
  SupraSolv® MS & SupraSolv® FID and ECD 适用于高要求二噁英和PCB分析的溶剂
返回顶部
技术资源
资料 页码
Pages
文件规格 代码
二噁英和PCB分析手册 16 1 Mb JXB
Instructions for Supelco Dioxin Prep System with Multi-Layer Silica Gel Column 8 321 Kb T704007
气相色谱应用: 二噁英,PCB,PBDE