固相萃取
QuEChERS(分散SPE)
View QuEChERS video
Supel QuE Z-Sep 介绍
Supel™QuE 手册 -QuEChERS方法在食品和农产品中农药多残留分析中的应用
Supel™ QuE Verde用于绿色基质中的复杂化合物
Supel™ QuE Z-Sep 用于去除复杂基质中的脂肪
查看订购信息
我们还可提供 定制QuEChERS管/样品瓶
查看我们的 技术资源
如需试用,可以索取用于方法开发的免费dSPE MultiPaks 样品
分散SPE(dSPE),通常用于“QuEChERS”方法,是一种快速,简单,经济,有效,稳定,安全的样品前处理方法,正越来越普遍用于食品和农产品中的农药多残留分析。
在QuEChERS方法中,在存在大量盐(例如氯化钠和硫酸镁)或缓冲剂(例如柠檬酸盐)的条件下,首先用水溶性溶剂(例如乙腈)萃取食品/农产品样品,盐和缓冲试剂可以促进两项分离,并对酸碱不稳定农药起稳定作用。在摇动和离心后,使用分散SPE对其中一部分有机相进行进一步的纯化。与SPE管的传统使用方法不同,在分散SPE中,通过将大量SPE(例如Supelclean PSA,ENVI-Carb和Discovery DSC-18)与萃取物混合来提高纯化的效果。样品纯化后,将混合物离心,得到的上清液可以直接用于分析,也可以在分析前进行简单的进一步处理。
返回顶部
 定制QuEChERS(分散SPE)
Supelco提供大批量的小瓶和离心管,每个小瓶都预装有定量的盐和SPE吸附剂,以支持目前使用的最常见的方法。这可以节省分析人员多次称量各个物料的时间。
我们 我们分散SPE定制化服务 包括:
  • 50 mL离心管
  • 15 mL离心管
  • 2 mL微量离心管
  • 玻璃样品瓶
  • 各种盐、试剂和SPE相
Custom Quote Request
索取定制报价
返回顶部
 技术资源
主题 页数 大小 Id.
网络直播: 使用新型的氧化锆填料去除复杂食品基质中的脂肪。 - - -
Supel™QuE 手册 - QuEChERS方法在食品和农产品中农药多残留分析中的应用 16 9 MB RZO
用QuEChERS和LC-MS萃取和分析花瓣中的新烟碱类杀虫剂 - - -
使用Supel QuE-Sep / C18 QuEChERS吸附剂提高色素去除率,减少橙子中农药测定的基质干扰 - - -
提高牛肾中农残分析的回收率 - - -
在GC-MS分析农药和代谢物残留之前更好的去除鳄梨萃取物中脂肪和色素 (Reporter US Volume 31.2) - - -
使用QuEChERS法提高橙汁中多菌灵的回收率 - - -
相比C18填料,分散SPE新型高容量脂肪去除填料在兽药残留分析中的应用 21 237 Kb T411127
分散SPE新填料在QuEChERS和LC-MS-MS法分析兽药残留中的应用 21 237 Kb T411098
QuEChERS法纯化和LC荧光检测分析玉米和花生酱中的黄曲霉素 16 311 Kb T411097
通过LC-MS/MS使用Fused-Core™Ascentis®Express RP-Amide HPLC色谱柱和分散SPE(QuEChERS)纯化进行农残EN 15662方法的实验室间验证 (TheReporter Europe Vol. 39) 402 Kb   
分散SPE(dSPE)产品线数据/指南 2 37 Kb T706013
QuEChERS 多残留方法 (概览图表) 2 218 Kb JWP
分散SPE&GC-MS法分析橙子中多农药残留 (海报) 20 196 Kb T406100
用“QuEChERS”方法萃取和分析橙子中的农药 (TheReporter 24.3) 3 381 Kb T206003
用于农药和丙烯酰胺分析的新型定制“分散”SPE产品 (TheReporter 23.4) 2 383 Kb T205004