固相萃取
固相萃取(SPE)概述
固相萃取是一种数字(逐步)色谱法,旨在从液相(样品)中提取、分配和/或吸附一种或多种组分到固定相(吸附剂或树脂)上。在过去二十年中,SPE已成为分析色谱之前可用于快速和选择性样品制备(prep)的最强大技术。SPE延长了色谱系统的使用寿命,改进了定性和定量分析,并且通过将感兴趣的分析物的原始基质环境改变为更适合后续分析的更简单的基质,大大减轻了对分析仪器的需求。
反相SPE方法论
离子交换SPE方法论 
正相SPE方法论
p001015
charts_manifod
对以下样本使用SPE:
  • 含有颗粒物质造成系统堵塞和高背压
  • 包含导致高背景、误导性峰和/或灵敏度差的成分
  • 需要清理、微量浓缩或纯化
  • 要求样品基质或溶剂交换
SPE的好处:
  • 将样品基质切换成与色谱分析更兼容的形式
  • 浓缩分析物以提高灵敏度
  • 去除干扰,以简化层析,提高定量
  • 保护分析柱不受污染
常见的SPE应用:
  • 生物体液中的药物化合物和代谢产物
  • 生物体液中的滥用药物
  • 饮用水和废水中的环境污染物
  • 食品/农业基质中的农药和抗生素
  • 蛋白质和多肽的脱盐
  • 脂质的分馏
  • 水和脂溶性维生素