固相萃取
SPE小柱- 固定相选择指南
 通用SPE固定相
您的样品基质是: 水溶液(生物体液,水,水相提取液等) 有机溶液(有机相提取液,己烷,二氯甲烷等)
推荐的保留机理: 反相 离子交换 正相 
分析物特性: 中等极性到非极性化合物 弱阳离子/阴离子 强阳离子/阴离子 P极性到中等极性化合物
应用 医药 环境/食品 医药 环境/食品 医药 环境/食品 医药 环境/食品
推荐的SPE固定相: DSC-18
DSC-18Lt
DSC-8
DSC-Ph
DSC-CN
DPA-6S
Supel-Select HLB
ENVI™-18
ENVI-8
ENVI-Chrom P
LC-18
LC-8
LC-Ph
LC-CN
Supel-Select HLB
DSC-SAX
DSC-SCX
Supel-Select SAX
Supel-Select SCX
LC-SAX
LC-SCX
Supel-Select SAX
Supel-Select SCX
DSC-WCX
DSC-NH2
LC-WCX
LC-NH2
PSA
DSC-Si
DSC-CN
DSC-Diol
DSC-NH2
ENVI-Florisil®
LC-Alumina
LC-Florisil
LC-Si
LC-NH2
LC-Diol
LC-CN
PSA
The SPE小柱规格选择指南 帮助您选择准确的柱填料量和柱管体积。
    Supelco现在提供 SPE样品包,    使SPE固定相更加容易。
 专用SPE固定相
固定相 应用
医药
HybridSPE-PL 去除生物样本如血浆、血清样品中的磷脂,以消除LC-MS分析中的离子抑制现象
Supel-Select HLB SPE 聚合物基质,亲水性集团改性,从水性样品中提取宽范围化合物的理想选择——合理的价格
Discovery DSC-MCAX 混合模式SPE,从生物体液如血浆,尿液中提取碱性化合物时,更好的杂质去除能力和更好的选择性
Polymer SAX Rezorian™ Cartridge 聚乙烯碱性吸附剂上强的阴、阳离子交换作用,相比硅胶基质,反相阳离子交换离子交换能力更强
Supelclean LC-4 (wide pore) 用于蛋白、多肽等大分子溶液的脱盐
SupelMIP™ SPE Tubes 分子印迹聚合物,用于复杂样品基质中痕量分析物的高选择性萃取
食品和饮料
SupelMIP™ SPE Tubes 分子印迹聚合物,用于复杂样品基质中痕量分析物的高选择性萃取
Discovery Ag-Ion 银离子SPE小柱,主要用于FAMEs等顺反异构体的提取
Supelclean ENVI-Carb 对极性化合物有极强的亲和作用。多用于于食品中农残分析
Discovery DPA-6S 聚酰胺树脂,可吸附含多-OH和-COOH官能团的极性化合物。用于从植物提取液中提取多酚类和其他天然化合物(如黄酮类,叶绿素,腐殖酸等)
Multi-layer Supelclean
SPE Products (ENVI-Carb™, SAX, PSA, NH2)
, Supel™ Sphere C/NH2
专为食品/农产品中多农药残留分析为开发,具有超强的净化能力
QuEChERS Dispersive SPE 更受欢迎的 QuEChERS(快速,简单,经济,有效,稳定和安全)样品制备技术,多用于食品和农产品中多农药残留分析
Supel-Select HLB SPE 聚合物基质,亲水性集团改性,从水性样品中提取宽范围化合物的理想选择——合理的价格
环境
Supelclean ENVI-Carb Plus SPE 球形碳颗粒设计,用于水溶液如饮用水和地下水强极性化合物的提取
Supelclean Coconut Charcoal SPE 饮用水中亚硝胺的提取(US EPA方法521)
Supelclean ENVI-Carb
对极性化合物有极强的亲和作用;
常用于食品样品的农残分析
Supelclean™ Sulfoxide SPE 正相条件下,从复杂矿油样品中提取痕量级多氯联苯等芳香类化合物
Supelclean™ ENVI-18
and –8 DSK SPE Disks
为处理大体积水样提供快速的流速(≥ 0.5 L);
用于EPA 500系列方法——饮用水
Dual Layer Florisil/Na2SO4 根据欧洲EN9377-2方法,用于总石油烃指数分析
Supel-Select HLB SPE 聚合物基质,亲水性集团改性,从水性样品中提取宽范围化合物的理想选择——合理的价格
SupelMIP™ SPE Tubes 分子印迹聚合物,用于复杂样品基质中痕量分析物的高选择性萃取
我们同时提供各式各样的 独特产品及硬件.