样品制备和纯化
固相微萃取(SPME)
固相微萃取(SPME)是一种创新的无溶剂样品制备技术,快速、经济且应用广泛。SPME采用液体(聚合物)或固体(吸附剂)包裹的萃取头(或二者联用)。萃取头会通过吸附作用从您的样品提取化合物。采用一个液体包被的纤维头(聚合物)、一种固体(吸附剂)或者二者联用。随后将SPME萃取头插入色谱仪之中进行解吸和分析。SPME已经获得广泛接受,成为许多应用的首选技术,包括香精和香料、法医学和毒理学、环境和生物学基质、产品检测等。我们编制了一份应用参考指南,其中列出了已经发表的3000多份SPME应用。
 资源
萃取头选择指南
根据分析物的分子量和极性判定您所需的萃取头。
性能提示
SPME萃取头及其功能适合采集挥发性和半挥发性化合物。
SPME 视频和在线研讨会
• 观看我们的SPME视频集,了解SPME
  技术如何满足您的样品制备要求。
用于食品分析的SPME方法开发
固相微萃取(SPME)方法开发基本原理
开发采用SPME定量分析物的简化方法