光谱学
核磁管
 Aldrich核磁管
每个Aldrich优质核磁管都经过检查和校准,符合已公布的规格参数。
  • 每个核磁管包装盒上均印有Aldrich一致性声明
  • 由ASTM I型硼硅酸盐玻璃*制成,适合各种磨口接头、阀门和真空架
  • 经过精密研磨和高度抛光,具有旋转稳定性和最高的分辨率
  • 圆底薄壁玻璃
  • 采用喷砂标记点标记样品
  • *一次性核磁管除外。
核磁管选择指南
选择与光谱仪的频率(MHz)最匹配的核磁管等级。
Aldrich 级别 MHz 应用 交叉参照编号(5mm管)
Wilmad Kontes
一次性 30 学生实验室,基础研究 WG-经济型
30系列 30 学生实验室,基础研究 505-PS 897200
200系列 60 to 270 低场研究 506-PP 897205
300系列 60 to 360 常规应用 507-PP 897220
400系列 200 to 500 高场,多次扫描FT-NMR 528-PP 897235
500系列 500+ 超高分辨率 535-PP 897240
800系列 600 to 800 最高的分辨率和性能 541-PP 897245
级别 长度 (英寸) 管壁均一性
(英寸,TIR)
凸度 (英寸) 货号
加入购物车
3mm微量核磁管 — 管壁厚度0.012英寸(每包5根)
系列300 7 0.0020 0.0010 Z412902
  8 0.0020 0.0011 Z412910
系列400 7 0.0010 0.0005 Z412929
  8 0.0010 0.0006 Z412937
系列500 7 0.0005 0.00025 Z412945
  8 0.0005 0.00035 Z412953
5mm核磁管— 管壁厚度0.015英寸(每包50根)
系列60 7 - - Z543888
  8 - - Z555908
5mm Thrift核磁管—管壁厚度0.01475英寸(每包5根)
系列200 7 0.002 0.0005 Z555894
  8 0.002 0.0006 Z556092
系列300 7 0.0015 0.001 Z556106
  8 0.0015 0.001 Z556114
系列400 7 0.0005 0.00025 Z556122
  8 0.0005 0.00035 Z556130
系列500 7 0.0005 0.00025 Z556149
  8 0.0005 0.00035 Z556157
5mm精密型核磁管—管壁厚度0.01475英寸(每包5根)
系列80 7 0.003 0.002 Z412783
系列200 7 0.0025 0.002 Z412791
系列300 7 0.002 0.005 Z412805
  8 0.002 0.0006 Z412813
  9 0.002 0.0007 Z412821
系列400 7 0.001 0.0005 Z412848
  8 0.001 0.006 Z412856
系列500 7 0.0005 0.00025 Z412864
  8 0.0005 0.00035 Z412872
系列800 7 0.0002 0.00015 Z412880
  8 0.0002 0.00015 Z412899
系列900 7 0.0002 0.00015 Z550868
  8 0.0002 0.00015 Z548243
Wilmad核磁管
由Pyrex硼硅酸盐玻璃制成(除非另有说明),适合各种磨口接头、阀门和真空架。经过精密研磨和高度抛光,具有旋转稳定性和最高的分辨率。核磁管具有圆底并采用喷砂标记点标记样品。9英寸长的核磁管适用于制定标准以及与保护支架一起使用。
3mm微量核磁管 —管壁厚度0.012英寸(每包5根)
长度(英寸) 同心度/凸度(µm) Wilmad 编号 产品号 加入购物车
300MHz 核磁管
7 51/25 307-PP-7 Z274321
8 51/25 307-PP-8 Z274348
9 51/25 307-PP-9 Z274356
360MHz 核磁管
7 25/25 327-PP-7 Z271861
8 25/25 327-PP-8 Z274364
9 25/25 327-PP-9 Z274372
400MHz 核磁管
7 25/13 328-PP-7 Z274380
8 25/13 328-PP-8 Z274399
9 25/13 328-PP-9 Z274402
500MHz 核磁管
7 13/6 335-PP-7 Z274410
8 13/6 335-PP-8 Z274429
9 13/6 335-PP-9 Z274437
返回顶部
5mm琥珀色核磁管 —管壁厚度0.015英寸(每包1根)
长度(英寸) 同心度/凸度(µm) Wilmad 编号 产品号 加入购物车
100MHz 核磁管
7 76/51 505-PS-7 Z282251
360MHz 核磁管
7 51/25 507-PP-7 Z282278
7 25/25 527-PP-7 Z282286
返回顶部
5mm一次性核磁管—管壁厚度0.015英寸,N51玻璃(每包100根)
长度(英寸) 同心度/凸度(µm) Wilmad 编号 产品号 加入购物车
100MHz 核磁管
7 76/76 HIP-7 Z514144
8 76/76 HIP-8 Z514152
返回顶部
5mm经济型核磁管 —管壁厚度0.015英寸。WG系列由N51玻璃制成。(每包5根)
长度(英寸) 同心度/凸度(µm) Wilmad 编号 产品号 加入购物车
100MHz 核磁管
7 76/76 WG-5-7 Z276278
8 76/76 WG-5-8 Z276286
9 76/76 WG-5-9 Z276294
7 76/76 512-5-7 Z276308
8 76/76 512-5-8 Z276316
9 76/76 512-5-9 Z276324
7 51/51 506-IM-7 Z514128
8 51/51 506-IM-8 Z514136
返回顶部
5mm经济型核磁管 —管壁厚度0.015英寸。WG系列由N51玻璃制成。(每包5根)
长度(英寸) 同心度/凸度(µm) Wilmad 编号 产品号 加入购物车
100MHz 核磁管
7 76/51 505-PS-7 Z271985
8 76/51 505-PS-8 Z274445
9 76/51 505-PS-9 Z274453
7 51/51 506-PP-7 Z286028
8 51/51 506-PP-8 Z286036
9 51/51 506-PP-9 Z286044
200MHz 核磁管
7 76/51 503-PS-7** Z410357
360MHz 核磁管
7 51/25 507-PP-7 Z271993
8 51/25 507-PP-8 Z274461
9 51/25 507-PP-9 Z272116
7 51/13 526-PP-7 Z274488
8 51/13 526-PP-8 Z274496
9 51/13 526-PP-9 Z274518
7 25/25 527-PP-7 Z274275
8 25/25 527-PP-8 Z274526
9 25/25 527-PP-9 Z274534
400MHz 核磁管
7 25/13 528-PP-7 Z272019
8 25/13 528-PP-8 Z274291
9 25/13 528-PP-9 Z274542
500 MHz 核磁管
7 13/6 535-PP-7 Z272027
7 13/6 545-PPT-7* Z406708
8 13/6 535-PP-8 Z274550
9 13/6 535-PP-9 Z274569
800 MHz 核磁管
7 3.8/3.8 541-PP-7 Z412007
8 3.8/3.8 541-PP-8 Z412015
900 MHz 核磁管
7 2.5/3.8 542-PP-7 Z412023
8 2.5/3.8 542-PP-8 Z412031
*超薄管壁(0.09英寸)
** 中等厚度管壁(0.03英寸)
返回顶部
10mm核磁管—管壁厚度0.018英寸(每包5根)
长度(英寸) 同心度/凸度(µm) Wilmad 编号 产品号 加入购物车
60MHz 核磁管
7 NA 513-1PS-7 Z274771
8 NA 513-1PS-8 Z274798
9 NA 513-1PS-9 Z274801
100MHz 核磁管
7 254/51 Z27,468-2 Z272035
8 254/51 513-1PP-8 Z274690
9 254/51 513-1PP-9 Z274704
300MHz 核磁管
7 76/38 513-3PP-7 Z272035
8 76/38 513-3PP-8 Z274712
9 76/38 513-3PP-9 Z272043
360MHz 核磁管
7 51/25 513-5PP-7 Z274720
8 51/25 513-5PP-8 Z274739
9 51/25 513-5PP-9 Z274747
400MHz 核磁管
7 38/13 513-7PP-7 Z272051
8 38/13 513-7PP-8 Z274755
9 38/13 513-7PP-9 Z274763
*核磁管无精确的内径公差。
返回顶部
 Wilmad螺旋盖核磁管
核磁管具有带PTFE/硅胶垫的可穿刺螺纹盖,可使用注射器通过管盖添加反应物或样品。这种构造也有利于样品保存。管盖和隔垫可更换。该核磁管是处理气体敏感型样品和细胞灌注研究的理想选择。管长7英寸。
5mm核磁管(每包1根)
长度(英寸) 同心度/凸度(µm) Wilmad 编号 产品号 加入购物车
100MHz tube 76/51 505-TR-7 Z271918
100MHz tube 51/51 506-TR-7 Z271926
360MHz tube 51/25 507-TR-7 Z271934
400MHz tube 25/13 528-TR-7 Z271942
360MHz tube 51/25 507-TR-7 Z271934
400MHz tube 25/13 528-TR-7 Z271942
500MHz tube 13/60 535-TR-7 Z271950
 螺纹盖核磁管的替换管盖和隔垫
核磁管尺寸(mm) 货号 包装规格 加入购物车
黑色可穿刺管盖
5 Z162531 144
10 Z106453 200
黑色实心顶盖带白色橡胶垫
5 Z188808 100
10 Z106410 200
黑色实心顶盖带PTFE涂层橡胶垫
10 Z106437 200
PTFE涂层硅胶垫
5 Z162566 120
10 Z106518 100
返回顶部
 Norell™核磁样品管
MHz
长度(英寸)
同心度+/-(mm)
凸度+/-(mm)
货号
加入购物车
3 mm Select Series™ - ASTM 型A类玻璃
外径(mm) 2.99 (+/- 0.004)
内径 (mm) 2.41 (+/- 0.006)
900
7
0.002
0.003
900
8
0.002
0.003
800
7
0.025
0.0038
800
8
0.025
0.0038
600
7
0.004
0.006
600
8
0.004
0.006
500
7
0.005
0.013
500
8
0.005
0.013
400
7
0.007
0.019
400
8
0.007
0.019
300
7
0.007
0.025
300
8
0.007
0.025
200
7
0.01
0.038
200
8
0.01
0.038
5 mm Select Series™ - ASTM 型A类玻璃
外径(mm) 4.97 (+/- 0.004)
内径 (mm) 4.20 (+/- 0.006)
900
7
0.002
0.003
900
8
0.002
0.003
800
7
0.0025
0.0038
800
8
0.0025
0.0038
600
7
0.004
0.006
600
8
0.004
0.006
500
7
0.005
0.013
500
8
0.005
0.013
400
7
0.007
0.019
400
8
0.007
0.019
300
7
0.007
0.025
300
8
0.007
0.025
200
7
0.009
0.035
200
8
0.009
0.035
5 mm Standard Series™ - ASTM 型B类,N51A玻璃
外径(mm) 4.97 (+/- 0.013)
内径(mm) 4.20 (+/- 0.025)
600
7
0.004
0.006
600
8
0.004
0.006
500
7
0.005
0.013
500
8
0.005
0.013
400
7
0.007
0.019
400
8
0.007
0.019
300+
7
0.007
0.025
300+
8
0.007
0.025
300
7
0.01
0.038
300
8
0.01
0.038
200
7
0.01
0.04
200
8
0.01
0.04
100
7
0.02
0.07
100
8
0.02
0.07
60
7
nominal
nominal
60
8
nominal
nominal
10 mm Standard Series™ - ASTM Type 1型B类,N51A玻璃
外径(mm) 10.00 (+/- 0.013)
内径(mm) 8.76 (+/- 0.025)
400
7
0.005
0.007
400
8
0.005
0.007
300
7
0.02
0.013
300
8
0.02
0.013
200
7
nominal
nominal
200
8
nominal
nominal
返回顶部
 Shigemi高级微量核磁管
外管外径(mm)
底部长度(mm)
Shigemi 编号
货号
加入购物车
适用于以氘代氯仿(CDCl3)为溶剂的核磁检测
5
8
CMS-005TB
5
12
CMS-005TJ
5
15
CMS-005TV
8
8
CMS-008TB
8
12
CMS-008TJ
8
15
CMS-008TV
适用于以氘代甲醇(CD3OD)为溶剂的核磁检测
5
8
MMS-005TB
5
12
MMS-005TJ
5
15
MMS-005TV
8
8
MMS-008TB
8
12
MMS-008TJ
8
15
MMS-005TV
适用于以氘代DMSO(DMSO-d6)为溶剂的核磁检测
5
8
DMS-005TB
5
12
DMS-005TJ
8
8
DMS-008TB
8
12
DMS-008TJ
8
15
DMS-008TV
5
15
DMS-005TV
适用于以重水(D2O)为溶剂的核磁检测
5
8
BMS-005TB
5
12
BMS-005TJ
5
15
BMS-005TV
8
8
BMS-008TB
8
12
BMS-008TJ
8
15
BMS-008TV
适用于以氘代氯仿(CDCl3)为溶剂的核磁检测
8
-
CMS005B
12
-
CMS005J
15
-
CMS005V
-
Microtube cap
CMSCAP
适用于以氘代DMSO(DMSO-d6)为溶剂的核磁检测
8
-
DMS005B
12
-
DMS005J
15
-
DMS005V
-
Microtube cap
DMSCAP
适用于以重水(D2O)为溶剂的核磁检测
8
-
BMS005B
12
-
BMS005J
15
-
BMS005V
-
Microtube cap
BMSCAP
返回顶部
 参照指南
Norell™
Wilmad®
Aldrich®
Norell™
Wilmad®
Aldrich®
NORST5007
HIP-7
NORS36007
335-PP-7
NORST5008
HIP-8
NORS36008
335-PP-8
NORST5007
WG-5MM-ECON-7
NORXR557
505-PS-7
NORST5008
WG-5MM-ECON-8
NORXR558
505-PS-8
NOR5027
512-7
NORS52007
506-PP-7
NOR5028
512-8
NORS52008
506-PP-8
NOR5027
1206-7
NORS53007
507-PP-7
NOR5028
1206-8
NORS53008
507-PP-8
NOR505P7
1208-07
507-PP-9
NOR505P8
1208-08
NOR10017
513-1PP-7
NORXR557
1226-7
NOR10018
513-1PP-8
NORXR558
1226-8
NOR1005P7
513-3PP-7
NOR506P7
1228-7
NOR1005P8
513-3PP-8
NOR506P8
1228-8
NOR1008UP7
513-7PP-7
NOR507HP7
1235-7
NOR1008UP8
513-7PP-8
NOR507HP8
1235-8
NORS54007
526-PP-7
NOR508UP7
1241-7
NORS54008
526-PP-8
NOR508UP8
1241-8
NORS55007
528-PP-7
NOR509UP7
1242-7
NORS55008
528-PP-8
NOR509UP8
1242-8
NORS56007
535-PP-7
NORS33007
305-PS-7
NORS56008
535-PP-8
NORS33008
305-PS-8
NORS58007
541-PP-7
NORS34007
307-PP-7
NORS58008
541-PP-8
NORS34008
307-PP-8
NORS59007
542-PP-7
NORS35007
328-PP-7
NORS59008
542-PP-8
NORS35008
328-PP-8
返回顶部