NMR光谱
光谱查看器
下面就是介绍的内容了……
来自Aldrich的新型电子FT-NMR库!
在CD-ROM上具有光谱查看器的Aldrich FT-NMR库是一本电子书籍,其中包含13C和1H FT-NMR光谱的Aldrich库的打印版中的超过11,800种化合物的高分辨率300MHz 1H和75MHz 13C光谱。还提供一个补充库,其中包括未包括在原始印刷版中的另外3,500种化合物的光谱。订购标准和补充库,以获取超过15,000种化合物的光谱。
来自Aldrich的新型电子FT-NMR库来自Aldrich的新型电子FT-NMR库
单击此处查看光谱查看器的更详细内容。
特性:
  • 显示1H和13C光谱、积分、化学结构和技术数据
  • 按化学名称、Aldrich目录号、CAS号和分子式进行文本搜索
  • 高级数据字段搜索化学类别和物理性质,如沸点、熔点、密度、闪点、分子量和折射率
  • 使用缩放、峰积分和峰标记的光谱处理
  • 打印光谱、结构、技术数据、积分表和峰列表
  • 将光谱导出到文件(位图、元文件或JPEG格式)或剪贴板(位图或元文件格式)
  • 网页链接按钮提供来自Sigma-Aldrich网站的额外技术数据
适用于:
  • 向学生教授核磁共振波谱解读
  • 用于比较研究和未知化合物鉴定的参考光谱
  • 为演示文稿和论文快速导出光谱
版本 标准库
(11,800个化合物)
产品目录编号
补充库
(3,500个化合物)
产品目录编号
单用户,商用 Z54,126-5 Z53,808-6
单用户,学术 Z54,138-9 Z53,818-3
网络版本 Z54,149-4 Z53,797-7
演示程序 Z54,159-1
最低系统要求:奔腾® 200MHz,Windows®95/98/ME/NT4-SP5/2000,光盘驱动器,600MB硬盘空间,64MB内存。(仅限个人电脑)
Aldrich是Sigma-Aldrich公司的注册商标。《化学文摘》是美国化学学会的注册商标。
奔腾是英特尔公司的注册商标。Windows是微软公司的注册商标。