注射器
用于GC和HPLC的Hamilton注射器
Hamilton注射器有两种款式,即Gastight和Microliter™,它们的主要区别在于不同的推杆设计。Hamilton注射器的精确度为±1%标称容积,在总体积的80%时精密度为1%。它们的不锈钢硼硅酸盐I型玻璃或PTFE组分确保了流体路径的化学惰性。除了这里介绍的多种Hamilton注射器以外,我们也能提供任何其他形式的Hamilton注射器。
 气体/液体注射器
Gastight注射器具有精密加工的PTFE头推杆,可为液体和气体提供紧密的无泄漏密封。大部分Gastight注射器可更换推杆组件。
1000 系列
鲁尔头型固定针头(LTN),指定长度的鲁尔头型固定针头(LTSN),鲁尔针型(LT),可替换针头(RN),样品锁针型(SL)和PTFE鲁尔锁(TLL)
进样针容积: 1 mL, 1.25 mL, 2.5 mL, 5 mL, 10 mL, 25 mL, 50 mL, 100 mL
  • 所有液体和气体处理的中等体积解决方案
  • 适用于手动和自动HPLC进样
  • 常用于注射泵和其他液体处理仪器
1700 系列
固定针头(N),指定长度的固定针头(SN),鲁尔头型固定针头(LTN),指定长度的鲁尔头型固定针头(LTSN),鲁尔针型(LT),可替换针头(RN),样品锁针型(SL)和PTFE鲁尔锁(TLL)
注射器体积: 10 µL, 25 µL, 50 µL, 100 µL, 250 µL, 500 µL
  • 是Hamilton700系列的Gastight版本
  • 适用于小体积气体或液体处理
  • 是手动和自动GC和HPLC进样的理想选择
  • 常用于注射泵和其他液体处理仪器
1800 系列
固定针头(N),可替换针头(RN)
注射器体积: 10 µL, 25 µL, 50 µL, 100 µL, 250 µL
  • 消除了推杆损坏的可能性
  • 与1700系列具有相同的液体处理能力,但推杆延长可防止折断,同时使用户能够控制分液速度
  • 适用于1700注射器推杆可能发生弯曲的应用
 液体注射器
Microliter注射器的特点是不锈钢推杆,其被单独手动安装到其匹配的玻璃筒中。手工安装过程经过精密控制,确保玻璃筒和推杆之间形成液密密封。Microliter进样针适用于液体进样,不锈钢推杆被单独安装到其匹配的玻璃筒中。这些进样针适用于不易于沉淀或与玻璃结合的均质样品。Microliter进样针的推杆如有损坏,将无法更换。如果用于均质样品,我们建议经常清洗,或改为使用Gastight注射器。
600 系列
可替换针头(RN)
注射器体积: 2.5 µL, 5 µL
  • 经久耐用
  • 有两个独立部分组成:针筒的下半部分用于准确测量液体样品,上半部分用于支撑推杆
  • 推杆的上半部分增厚,减少弯曲风险
  • 长度为标准滑动的一半,使其适用于单手操作
  • 推杆和针筒不可互换或更换
700 系列
固定针头(N),指定长度的固定针头(SN),可替换针头(RN)和鲁尔针型(LT)
注射器体积: 5 µL, 10 µL, 25 µL, 50 µL, 100 µL, 250 µL, 500 µL
  • The original Hamilton syringe
  • Still has wide applicability - industry standard
  • Solves general liquid handling requirements
  • Plungers and barrels are not interchangeable or replaceable
800 系列
固定针头(N),指定长度的固定针头(SN)和可替换针头(RN)
注射器体积:: 5 µL, 10 µL, 25 µL, 50 µL, 100 µL, 250 µL
  • 适用于700系列进样针推杆可能发生弯曲的应用
  • 铝制手柄可防止推杆损坏
  • 针筒顶部的摩擦环可进行调整,使用户能够控制分液速度,并防止意外拆卸推杆
  • 注射器手柄适用于各种不同体积的针筒/推杆组件
  • 是初学者的理想选择
900 系列
固定针头(N),指定长度的固定针头(SN)和可替换针头(RN)
注射器体积:: 5 µL, 10 µL
  • 800系列的经济版
  • 不包含可更换部件,降低了初始成本
  • 适用于需要良好的注射器但预算有限的情况
7000 系列
Knurled Hub (KH)
注射器体积:: 0.5 µL, 1 µL, 2 µL, 5 µL
  • 适用于手动和自动GC和HPLC进样
  • 钨丝推杆贯穿进样针,可准确分配超低量样品
  • 适用于需要超低量液体测量的日常应用
  • 针头,极其精确以容纳推杆钨丝
  • 推杆在针内时,消除了针内标准死体积
  • 可拆卸的针头,可更换的PTFE头推杆