用于GC和HPLC的SGE注射器
SGE注射器可用于GC和LC手动注射,以及主要品牌的GC和HPLC自动进样器。
微升容积注射器的使用通常需要关注两个主要问题——精密的活塞,以及针头中比例较大的样品。SGE注射器的可选产品包括活塞保护、引导活塞和SuperfleX®活塞,这些产品有助于防止活塞弯曲或扭结。具有进针功能的注射器可注射非常小的样品量。
我们还可以提供除以下列所列之外的其他SGE注射器。
微量液体注射器
  标准活塞
  加长筒(引导活塞)
  活塞保护
  进针注射器
  SuperfleX®柔性活塞
气密注射器
  自动进样注射器
来自SGE的eVol®手持式自动分析注射器
SGE注射器贴示和常见问题(FAQ)
微量液体注射器
S标准活塞
返回顶部
固定针、可拆卸针头、斜尖
注射器容积:25 µL, 50 µL, 100 µL, 250 µL, 500 µL
  • 不锈钢活塞单独安装在针筒上
  • 活塞不可更换
加长筒(引导活塞)注射器
返回顶部
SGE guided plunger syringe
固定针、可拆卸针头、斜尖
注射器容积: 5 µL, 10 µL
  • 进样时加长筒可引导活塞
  • 稳健设计:适合技术人员或学生使用,多用户
活塞保护注射器
返回顶部
sge plunger protection syringe
固定针、可拆卸针头、斜尖
注射器容积: 5 µL, 10 µL
  • 从法兰顶部延长的保护管有助于防止活塞在注射时弯曲。
进针注射器
返回顶部
plunger in needle syringe
进针、锥尖和斜尖
注射器容积: 0.5 µL, 1 µL, 5 µL
  • 活塞延伸到针尖;样品仅包含在针头中
  • 非常适合分配极小的液体量
SuperfleX 活塞注射器
返回顶部
sge superflex syringe
固定针、可拆卸针头、斜尖和锥尖
注射器容积: 5 µL, 10 µL
  • 坚固耐用的活塞;由钛/镍制成
  • 适合学生使用
气密注射器
  • 由硼硅酸盐玻璃制成,带PTFE活塞头
  • 分装容积精度为±1%
注射器容积:小于1mL
返回顶部
固定针,可拆卸针头,斜尖和锥尖
注射器容积: 10 µL, 25 µL, 50 µL, 100 µL, 250 µL, 500 µL
Syringe Volume: 1 mL - 100 mL
返回顶部
sge luer lock gas tight syringe
可拆卸针头、斜尖
注射器容积: 1 mL, 2.5 mL, 5 mL, 10 mL
固定鲁尔锁
注射器容积: 1 mL, 2.5 mL
可拆卸鲁尔锁
注射器容积: 5 mL, 10 mL, 25 mL, 50 mL, 100 mL
SuperfleX 是SGE国际公司的注册商标