Syringes
Valco VICI精密进样针
Supelco提供最受欢迎的Valco VICI精密进样针。这些进样针广泛用于气体和液体。在运输和储存挥发性样品时,加压选项非常有用。
我们还可以提供页面上未显示的任何精密进样针。
气体/液体进样针
  A 系列
  A-2 系列
  C 系列
  D 系列
  Magnum 系列
液体进样针
  C-160 系列
  C-120 系列
  CG-130 系列
  D-140 系列
 气体/液体进样针
A系列
具有内置旋转阀,可加压储存
可拆卸的斜开口针头
进样体积: 100 µL, 250 µL, 500 µL, 1 mL, 2 mL, 5 mL, 10 mL
  • 一体式样品储存阀 - 通过转动转换器进行驱动
  • 正向后部凸缘柱塞限位器 - 防止柱塞在高压下从针筒中喷出
  • 防止载体反冲 - 形成尖峰,分离效果更好
  • 模块化结构 - 所有组件可以快速拆卸,便于清洗或更换
  • 对于液体和气体均可密封到250 psi
  • 具有所有标准的Pressure-Lok特点,如PTFE柱塞头、PTFE密封针和超滑内孔
返回顶部
A-2 系列
具有内置按钮式阀门,可加压储存
可拆卸的斜开口针头,也可用鲁尔针头
进样体积: 25 µL、50 µL、100 µL、250 µL、500 µL、1 mL、2 mL、5 mL、10 mL
  • 按钮式阀门 - 可在250 psi下将样品储存到小至25 μL的进样针中,进行瞬时注射
  • 容量小 - 适用于微量的挥发性样品
  • 适用于含低沸点组分(在普通进样针中会因蒸发而损失)的微量液体样品
  • 正向后限位器(250 μL及更大尺寸)防止柱塞在高压下喷出,从而防止样品损失或操作人员受伤
  • 具有所有标准Pressure-Lok特点,如PTFE柱塞头、PTFE密封针和超滑内孔
返回顶部
C 系列
日常使用的理想进样针
可拆卸的斜开口针头,也可用鲁尔针头或Chaney接头
进样体积: 100 µL、250 µL、500 µL、1 mL、2 mL、5 mL、10 mL
  • 按钮式阀门 - 可在250 psi下将样品储存到小至25 μL的进样针中,进行瞬时注射
  • 正向后柱塞限位器
  • 死体积小的可拆卸针头
  • 具有所有标准的Pressure-Lok特点,如PTFE柱塞头、PTFE密封针和超滑内孔,但没有用于加压储存样品的阀门
  • 可以通过Mininert进样针阀门实现样品储存功能
  • 可选的Chaney接头的死体积比鲁尔式连接器小很多
返回顶部
D 系列
经济实惠的气体进样针
可拆卸的斜开口针头
进样体积: 1 mL、2 mL
  • 密封到250 psi
  • Pressure-Lok柱塞头
  • 无死体积的针筒设计
  • 死体积小的专用针头连接器,可用于准确递送气体样品
返回顶部
Magnum 系列
可加压储存大量样品,以进行痕量样品分离
可拆卸的斜开口针头
进样体积: 20 mL、50 mL、100 mL、250 mL、500 mL
  • 适用于环境污染物的收集、痕量分析和样品浓缩
  • 该进样针采用死体积小的针头
  • 旋转阀可实现现场取样,随后再进行分析
  • 耐用性PTFE柱塞密封件的正压性能可用于提取或浓缩痕量组分等各种后续步骤
  • 标准端部为内螺纹管件 (1/4-28),可接受各种Cheminert连接器或接头。特殊成型的密封件可密封到30 psi(约2个大气压)。
返回顶部
 液体进样针
C-160 系列
VICI基本款PTFE柱塞头微量进样针
固定且可拆卸的斜开口针头
进样体积: 5 µL、10 µL、25 µL、50 µL、100 µL
  • 以经济的价格提供日内外可靠性
  • 密封到250 psi - 液体和气体
  • PTFE柱塞头可自润滑且耐用
  • 针头后部的PTFE针座可防止针头接合剂溶解或样品污染
返回顶部
C-120 系列
加长针筒,用于连接真空灯泡或管线
固定的斜开口针头
进样体积: 5 µL、10 µL、25 µL、50 µL、100 µL
  • 密封到250 psi - 液体和气体
  • PTFE柱塞头
  • 加长针筒,超出后端凸缘 - 可连接真空灯泡或管线,以便于填充或清洗
  • 标准的Pressure-Lok特点
返回顶部
CG-130 系列
加强柱塞以防止弯曲
固定且可拆卸的斜开口针头
进样体积: 5 µL、10 µL
  • 密封到250 psi - 液体和气体
  • 重型加强柱塞,柱塞导承加大 - 防止柱塞弯曲
  • 柱塞下部固定在导承中
  • 坚固的上部接收快速下冲的力
返回顶部
D-140 系列
用于少量 (<10 µL)进样
可拆卸针头:尺寸和款式因进样针尺寸而异
进样体积: 1 µL、2 µL、5 µL、10 µL
  • 用于将少量样品注入气相色谱仪
  • 总样品排量 - 整个样品都包含在针中
  • 正向后柱塞限位器 - 防止柱塞意外脱落
  • 精准对齐 - 可重复组装,简单且不会造成损坏
  • PTFE密封件、针头、柱塞和针筒均可更换