分析/色谱
薄层色谱
我们可为薄层色谱(TLC)、制备级TLC和高效TLC(HPTLC)提供相应的平板、试剂和配件。我们的玻璃、PET(聚酯)箔和铝箔TLC平板包可分别由硅胶(未改性、纳米硅胶、C-18、C-18手性改性的氨基、氰基)、氧化铝(Alox)、纤维素(纤维,微晶)和聚酰胺6固定相所包被,并可选择是否带有指示剂。
TLC 平板
TLC 平板
HPTLC 平板
制备级TLC 平板
TLC 吸附剂
用于TLC、HPTLC以及制备级TLC的吸附剂
TLC 试剂
包括碳化试剂、荧光试剂和着色剂在内的衍生化试剂
TLC 附件
喷雾器、暗室、紫外灯以及其他TLC配件
热门在线研讨会
用于获取食品饮料快速定量结果的TLC/HPTLC
色谱新闻
订阅您感兴趣的色谱相关技术文献