顶空试剂瓶
透明玻璃顶空试剂瓶的容积从6mL到27mL不等。我们提供带平顶或斜顶的西林瓶,并提供平底或圆底瓶供您使用。
仅限西林瓶
色度
便携套装
20 mm封盖西林瓶用封盖和隔膜
包含隔膜的锯齿封盖
仅锯齿封盖
隔膜
瓶塞
仅限西林瓶
产品名称 货号
斜顶,平底,透明玻璃
6毫升直径×高23mm×38mm一包100瓶 27197
6毫升直径×高22mm×38mm一包100瓶 27292
6毫升直径×高22mm×38mm一包1000瓶 27293
10毫升直径×高23mm×46mm一包100瓶 27198
20毫升直径×高23mm×75mm一包100瓶 27199
斜顶,圆底,透明玻璃
10mL直径×高22.6mm×46mm一包100瓶 27294
10mL直径×高22.6mm×46mm一包1000瓶 27295
20mL直径×高22.6mm×46mm一包100瓶 27296
20mL直径×高22.6mm×46mm一包1000瓶 27297
27mL外径x高30mmx 60mm一包100瓶 27298
27mL直径×高度12毫米×30毫米一包1000瓶 27299
平顶,圆底,透明玻璃
10mL直径×高度22.5mm×46mm,适用于 Carlo Erba, CTC, Fisons, Varian (CP) 一包100瓶 854180-U
20 mL直径×高22.5mm×75.5mm,适用于CTC PAL (Varian, Gerstel, Atas, Shimadzu) 一包100瓶 854181-U
色度
返回顶部
产品名称 货号
透明玻璃,斜顶,圆底  
6 mL直径×高22mm×38mm,6-CV 一包100瓶 508403
10mL 直径×高22mm×45mm,10-CV 一包100瓶 508438
12mL 直径×高22mm×45mm,10-CV 一包100瓶 508446
20mL 直径×高22mm×45mm,10-CV 一包100瓶 508454
便携套装
返回顶部
每包包含100个锯齿顶透明玻璃西林瓶和100个放压铝盖。  
产品名称 货号
10mL PTFE/硅酮 27303-U
10mL PTFE/丁基 27304-U
20mL PTFE/丁基 27305-U
20mL PTFE/硅酮 27306
20mL PTFE/丁基 27307
20 mm封盖西林瓶用封盖和隔膜  
返回血清瓶
锯齿封盖,20mm,包括隔膜 返回顶部
产品名称 货号
银铝  
 PTFE/橡胶放压(开口中心)一包100瓶 27454-U
 PTFE/硅胶放压(开口中心)一包100瓶 27455-U
 PTFE/红色橡胶可移动中心 一包100瓶 27228
 PTFE/丁基面厚度3.0mm硬度计:50°岸A型,10mm孔径,开口中心 一包100瓶 SU860011
 PTFE(0.002 英寸)/白色硅胶,开口中心  一包100瓶 27229
白色 PTFE/白色硅胶开口中心  一包100瓶 27362
白色 PTFE/白色硅胶开口中心  一包1000瓶 27375
 PTFE/丁基开口中心  一包100瓶 27301-U
黑色Viton开口中心一包36瓶 33146-U
黑色Viton开口中心一包100瓶 27245
黑色Viton开口中心一包1000瓶 27246
磁性(镀锡)
PTEE/硅胶开口中心一包100瓶 27300
金,5mm孔径 PTEE/丁基厚度3.0mm硬度计:50° shore A  一包100瓶 854178-U
金、5mm孔径 白色PTFE/蓝色硅胶厚度3.0mm硬度计:35° shore A 一包100瓶 854179-U
金、8mm孔径 蓝色PTEE/白色硅胶厚度1.5mm硬度计:60° shore A 一包100瓶 SU860053
金,8mm孔径白色PTEE/蓝色硅胶厚度3.0mm硬度计:35° shore A 一包100瓶 SU860105
金,8mm孔径,黑色Viton®开口中心 一包100瓶 SU860052
锯齿封盖,银铝,20 mm(无隔膜) 返回顶部
产品名称 货号
可移动中心 一包100瓶 27227-U
开口中心一包100瓶 27230-U
可撕 一包100瓶 27016
放压一包100瓶 27200
隔膜,20mm 返回顶部
产品名称 货号
黑色Viton?厚度0.030英寸。一包100瓶 27247
黑色Viton?厚度0.030英寸。一包1000瓶 27248-U
PTEE/丁基面厚度0.135英寸。一包100瓶 27201
蓝色PTEE/白色硅胶厚度0.030英寸。一包100瓶 27539
PTEE/橡胶厚度0.125英寸。一包100瓶 27233
棕褐色PTEE(0.002英寸)/硅胶外径.×厚度0.125 英寸。一包100瓶 27236
PTEE(0.010 英寸)/硅胶厚度0.100 英寸。一包100瓶 27237-U
阻挡层(铝/硅)厚度0.100 英寸。一包100瓶 27189
PTEE/有机硅厚度0.060英寸。一包100瓶 27541
PTEE(0.005英寸)/硅胶厚度0.125 英寸。一包100瓶 27361
PTEE(0.005英寸)/硅胶厚度0.125 英寸。一包1000瓶 27374
温度计厚度0.060英寸。一包100个  
塞子,20mm 返回顶部
产品名称 货号
灰色丁基 一包100个 27232
红色橡胶一包100个 27234
硅胶一包100个 27235-U