西林瓶、封口和隔膜选择指南
西林瓶、封口和隔膜选择指南
以此作为选择所需产品的指南。如需技术援助,请致电(800)359-3041与Supelco科技术服务公司联系,或向我们发送电子邮件:techservice@sial.com
西林瓶品种 返回顶部
ABC螺纹盖西林瓶 ABC螺纹盖西林瓶
这些西林瓶具有独特的螺纹设计,可人为拧紧瓶盖,也仍可在机器人自动进样器中使用。
LVI西林瓶。 LVI西林瓶。
这些大开口西林瓶有一个0.3毫升锥形插入物。
螺纹盖西林瓶。 螺纹盖西林瓶。
这些标准和大开口西林瓶可使用透明和琥珀色玻璃。它们有各种各样的封口和隔膜。
钳口西林瓶。 钳口西林瓶。
这些标准和大开口西林瓶与铝封片一起使用。11mm铝封片有6mm的开口。
壳瓶。 壳瓶。
圆柱形壳瓶与插头式针头封口兼容,使注射器抽取更容易。.
扣盖瓶。 扣盖瓶。
与卡环封口以及标准铝封片一起使用。
盖型品种
    返回顶部
酚醛孔盖 聚丙烯孔盖 酚醛固体盖w/聚四氟乙烯封片 聚丙烯固体盖w/铝封片
酚醛孔盖
温度上限149°C
聚丙烯孔盖
温度上限135°C
酚醛固体盖w/聚四氟乙烯封片
温度上限205°C
聚丙烯固体盖w/铝封片
温度上限135°C
选择螺纹盖西林瓶和组件
  返回顶部
容量 西林瓶O.D.x高度 螺纹盖
(GCMI规范)
隔膜
直径
2毫升(0.5打兰) 12×32×4.6 mm 8-425 8 mm
2毫升(0.5打兰) 12×32×6.0 mm 10-425 10 mm
4毫升(1打兰) 15 x 45 mm 13-425 11 mm
7毫升(2打兰) 17 x 60 mm 15-425 13 mm
15毫升(4打兰) 21 x 70 mm 18-400 16 mm
22毫升(6打兰) 23 x 85 mm 20-400 18 mm
40毫升(10.7打兰) 29 x 81 mm 24-400 22 mm
40毫升(10.7打兰) 28 x 98 mm 24-400 22 mm
螺纹盖西林瓶用隔膜
返回顶部
隔膜的兼容性/不兼容性
阻碍(最高温度350 °C)
硅酮与铝结合。用于在177°C以上的温度下需要非渗透性和低挥发性的密封应用。受许多有机溶剂的影响(见有机硅中的例子)。
丁基(最高温度200 °C)
与许多有机溶剂一起使用:乙酸(50%)、乙腈、丙酮、醇类、DMSO、苯酚。与烷烃、苯、二硫化碳、氯化溶剂、环己烷不兼容。
红橡胶(最高温度100 °C)
与许多碳氢化合物、乙腈、醇、环己烷一起使用。与氯化溶剂不兼容。
硅酮(最高温度250 °C)
与丙酮、醇、DMSO、乙醚、水性样品一起使用。受多种有机溶剂影响:乙腈、苯、氯仿、己烷、吡啶、四氢呋喃、甲苯。
聚四氟乙烯/橡胶(最高温度100 °C)
与大多数有机物一起使用(直至穿孔)。耐氯硅烷。
聚四氟乙烯/聚四氟乙烯/有机硅(最高温度250 °C)
与大多数有机物一起使用(直至穿孔)。不推荐与氯硅烷同用。
聚四氟乙烯/热密封(最高温度300 °C)
一种改进的硅胶隔膜等级,可在较高温度下使用。受许多有机溶剂的影响(见有机硅中的例子)。
维顿(最高温度260 °C)
耐矿物油、脂肪族和芳香烃、高浓度酸、高温。与强碱、酮、低分子量酯不相容
硬度计用于测量隔膜材料的硬度。硬度计数字越高,隔膜就越硬。相反,数字越低, 隔膜材料越软