最新解决方案: 水质、食品&环境分析产品
这是您最值得信赖的分析和测试工具
我们最新版本的水质、食品&环境分析目录现已发布并可免费下载。为您提供实验中必要的基本信息和最先进的测试工具,来支持您日常的水、废水和环境样品的分析,以及提供食品、饮料和其他行业的最新应用解决方案等。
Water, Food & Environmental Analytics Catalog
  • 查找超过500多种定量和半定量的分析测试产品,以及仪器法分析的应用解决方案等。
  • 了解我们全面的、即开即用型的Spectroquant®光度法分析产品或Reflectoquant®反射仪以及RQ专用测试条产品等。
  • 获取我们分析质量保证AQA的功能,找到简单可靠的质量控制方法,以符合ISO 9000,ISO 17025,ISO 14000和GLP(良好实验室规范)的规范。
我们最新产品的特征&创新
  • 全新Spectroquant® Prove 100, Prove 300, Prove 600, 实验室分光光度系列产品,可根据您的日常分析需求选择相应的水质分析预制测试盒,我们可提供超过200多种 Spectroquant® Test Kits测试盒,并且其中超过40多个都符合USEPA的标准。
  • Prove600选配100mm比色皿,即可应用于痕量分析(如:溴酸盐,硅酸盐,铁,磷酸盐等)。
  • 超过80多种即开即用型、无需稀释的认证标准品(CRM),可应用于所有使用光度法进行水与废水分析领域的应用。(如:根据国标方法自建标准曲线等)。
  • Reflectoquant®反射仪&RQ专用测试条产品是一种经济、便携的现场关键性控制指标检测的解决方案。
  • Analytical application notes 简化您手上特殊样品的前处理等日常工作。
  • 全面的产品组合助力您的日常分析工作 (如:GC, HPLC, 无机物, 微生物分析等)。
  • 废水、生活饮用水、瓶装水、啤酒、循环冷却水&锅炉用水等工艺流程图来全面支持您的日常工作。