MQuant® 数字化测试条App上线
 MQuant®测试条:立即使用您的手机进行快速、方便、精准的测试
使用最简单的方法测试水溶液中的pH值或其他化学成分。成本最低廉、使用最简单的分析检测系统,提供最可靠的测试结果,应用于来自科研,工业,环境或诊断行业的水,食品&饮料等各种样品。
  • 快速,简单,可靠
  • 测试结果更精准 – 鲜明的比色卡分度
  • 方便进行数据管理和分析
使用 MQuant® 测试条:免费下载StripScan app应用软件,样品分析,几秒内得到测试结果并且可以通过StripScan专属网站共享您的分析测试数据!
 数字化测试条使用三步曲
MQuant® StripScan –
iPhone App 免费下载
数字化测试条
• 使用MQuant® StripScan,助力您有效
  管理和共享您的测试数据结果
• 使用StripScan,无论您在何处,都可以
  时随地浏览您的测试结果
MQuant® StripScan App 可在App Store商店中免费下载
适用于iOS 10 & iOS 11版本
MQuant® StripScan 比色卡
鲜明的比色卡确保精准的测试结果
• MQuant® StripScan比色卡采用外部的
  颜色标准,鲜明且不褪色的比色卡确保得
  可靠和精准的测试结果。
• 鲜明的比色卡即使在外部光线改变时,
  也可以确保稳定的测试结果。
如何获取标准比色卡
MQuant® StripScan 比色卡将在 2018年7月开始供应.。您也可以通过浏览 Analytica trade show 得到免费的比色卡。
您想成为这个新产品的体验者吗?
请完整填写申请表form,成为MQuant® StripScan体验者,并免费获取MQuant® 比色卡,由于免费样品有限,先到先得。
MQuant® 测试条
属于您的快速,简单,成本低廉的化学分析工具
pH 测试条(
109535):
由于我们独特的制造生产工艺,pH测试条上的指示剂不会渗出,因此可以直接在样品中进行测量而不污染它。pH值测试条适用于环境分析和工业过程控制等各个领域。
MQuant® 硝酸盐 (
110020):
MQuant® 硝酸盐测试条主用应用于测试饮用水,生产过程用水和污水分析等领域,以及在水产养殖、乳品等行业快速测定其含量是否超标,同时也应用于食品中的硝酸盐的快速检测,如马铃薯等。
MQuant® StripScan 专属网站
数据分析平台
登录到 StripScan 专属网站选择高级数据分析选项,可以进行实验数据分组,共享,删除和导出。方便和直观的StripScan 专属网站满足您所有的数据分析需求,点击浏览这个平台here
如何使用StripScan
打开app,准备好MQuant®
  测试条和比色卡
• Step 1:
  使用测试条测试样品
• Step 2: 在app中选择所需测试的参数并开
  始倒计时
• Step 3: 将您的测试条放在比色卡特定
  置上,在app上将自动开始扫描
• Step 4: 读取您的测试结果并进行数据
  比对
应用方案
MQuant® 测试条最新应用方案如下:
pH: 橙汁,咖啡,自来水或白酒等。
硝酸盐:白酒,土壤等。