MQuant® pH试纸和测试条
让PH值的测试变得更简单
pH值的测试在生物、化学分析技术等领域都至关重要。它能够影响许多的化学反应过程。许多分析方法的结果都受pH溶液或缓冲液的影响。pH值的测试通常可使用pH计或快速测试条的方法进行测试,如pH试纸、pH测试条或pH指示剂溶液等。
优质的pH试纸和测试条
我们的高质量的pH试纸采用高品质的滤纸制成,因此无渗出,不会对样品造成任何污染。
pH测试条安全密封的包装方便您的日常分析。
我们提供的盒装卷状pH试纸适合长期储存,优点是可以得到更好的保护,防止受湿度,光照,和环境气体等外界因素的干扰。
我们的pH试纸由浸有指示剂或混合指示剂溶液的高品质滤纸制成,经过干燥,然后裁剪至合适尺寸。
我们的pH试纸含有特殊的指示染料,其可以键合到试纸上,因此不会渗出。
快速测试浑浊样品的pH值
我们的创新–透明的pH专用测试条无需进行样品前处理即可对浑浊样品得到准确的测试结果。对于常规的 pH测试条而言,由于悬浮颗粒物或颜色的干扰,在浑浊或有颜色的样品中,无法得到准确的测试结果。
pH 测试条 (无渗出)
pH 通用测试条:
pH 0-14
pH 2.0-9.0
pH 5.0-10.0
pH 测试条< pH 7.5:
pH 0-6.0
pH 0-2.5
pH 2.5-4.5
pH 4.0-7.0
pH 测试条 > pH 5:
pH 6.5-10.0
pH 7.5-14.0
pH 11.0-13.0
pH 专用测试条
pH测试条(用于浑浊样品):pH 2.0-9.0 pH测试条(用于肉类样品):pH 5.2-7.2 pH测试条(单片独立包装):pH 2.0-9.0
pH 常用试纸
卷装pH试纸
pH 1-14
补充装:
pH 1-14
卷装pH试纸
pH 1-10
补充装:
pH 1-10
pH – Box pH 0.5-13.0
补充装:
pH 0.5-5.0
pH 5.5–9.0
pH 9.5-13.0
Acilit® pH 0.5-5.0
补充装:
pH 0.5-5.0
Neutralit® pH 5.5-9.0
补充装:
pH 5.5–9.0
Alkalit® pH 9.5-13.0
补充装:
pH 9.5-13.0
特殊指示:
pH 3.8-5.4
pH 5.4-7.0
pH 6.4-8.0
pH 8.2- 10.0
蓝色石蕊试纸:(Reag. Ph Eur)
pH<4 红/>9 蓝
红色石蕊试纸:(Reag. Ph Eur)
pH <4 红/>9 蓝
刚果红试纸:( Reag. Ph Eur) pH<2 蓝-紫色 / >5 红-橙色
酚酞试纸:
pH <8 无色 / >9红色
pH盒装试纸:
pH 1-10
应用方案
• 现场便携式分析应用于:水、废水、消毒残留控制、食品饮料、质量控制和过程控制等领域。
300 多个光度计和反射仪方案应用, 助力您生产和过程控制等。