Reflectoquant®反射仪&配套测试条 - 精准的现场分析与监控
带条形码校准的RQ测试条和全新的 RQflex® 20反射仪,确保您得到可靠的分析测试结果
The Reflectoquant® 反射仪是一种经济、便携的现场关键性指标检测的解决方案,主要应用于农业、环境、食品&饮料、水质分析、消毒剂残留控制等领域。
高质量的RQ测试条结合全新的RQflex®20 反射仪易于使用和操作,方便您在生产过程中的进行实时监控:比如对生产原材料和生产过程中的参数分析等。
Reflectoquant® 测试条涵盖20多个不同的测试参数和应用解决方案,RQ测试条包装内的条形码提供了您所需的所有的校准信息。更多产品特征和技术参数,请下载最新的RQflex® 20反射仪中文产品目录。
应用于现场快速精准的检测与分析
Reflectoquant® 反射仪系统应用于生产线的任何阶段或在质量控制过程中测试原材料或最终产品的分析。请查看下面所有的RQ测试条。
主要应用领域
超过100 多种反射仪的测试应用方案,找出最佳的分析方法用于您的生产过程分析与控制。典型的应用如下,您也可以在线下载更多应用解决方案。
农业
和氮一样,磷也是植物正常生长过程中大量需求的营养元素。农业生产之中可能存在过度施肥现象,因此分析这些参数非常重要。请查阅便携式Reflectoquant®反射仪系统的应用说明,为您的分析和农作物管理提供支持。
食品&饮料
Reflectoquant® HMF Test应用于蜂蜜和果汁中的HMF快速定量检测。HMF是由果糖脱水过程中产生的一种有机化合物。传统的HMF测定需使用高成本、耗时长的高效液相色谱法进行分析,而您选择我们的方案可以在几分钟内得到准确的定量分析结果。
Reflectoquant® Total Sugar Test 应用于监测丙烯酰胺的形成,或者在几分钟内测试饮料是否无糖产品。您必须确保烘焙或油炸产品中有毒的丙烯酰胺含量是否在限值之内,或确保同一生产线上的生产的饮料是否为无糖产品。
消毒剂残留控制
0.1%的过氧乙酸足以在最短时间内杀死细菌、病毒、真菌和孢子菌等。因此经常应用于饮料包装瓶等的感染性低温消毒工艺中。完整的消毒残留控制包括在高浓度和低浓度的测试范围内进行分析。详情请参考过氧乙酸测试方案
更多测试解决方案,您也可以查阅 Reflectoquant® 反射仪系统的应用说明和MQuant®测试条解决方案。
全新 Reflectoquant® 反射仪RQflex® 20
全新 RQflex® 20 反射仪提供便携、高质量、低成本的分析测试解决方案,具体的产品特征如下:
主要产品特征
直观的中文导航式菜单
新中文菜单简单易用,您既可访问所有的测试方法、测试结果和分析质量保证选项,又可根据自身需求量身定制各种设置。
中文显示屏显示简单易懂的测试方法和操作流程图示,方便您直接开始进行测试,快速获取精确、可重复的测试结果。
带批次信息校准功能的条形码测试条
快速和可靠的测试结果!
每个批次的RQ测试条包装盒内带有一根带批次校准功能的条形码,确保您获得准确、可重复性的结果。此测试条能够快速获得一致性的测试结果,准确度可达到中间量程的±10%。
便携式分析
您需要在现场快速得到测试结果?
轻巧紧凑,如同一个可移动的实验室,可直接在现场进行关键性指标的分析测试并获取定量结果。您可在几分钟内获得测试结果,从而便于您轻松的监控整个生产过程中的原料。
仪器支持的分析质量保证功能
您需要确保您的日常分析工作符合法规要求?
在分析质量保证功能(AQA)中,RQcheck检测套装和整个系统监测(TSM)的流程能确保您得到精准的测量结果。仪器基线校正直观简单,让您始终能够获得可靠的测试结果。
通过计时器简化您的分析
3-2-1-开始测试! 为最大限度的提高您的效率,RQflex® 20可根据您的工作流程定制带高级警示功能的计时器,在测试条准备时间结束之前报警。
支持多种语言
仪器支持简体中文、英文、德文、法文、西班牙文、葡萄牙文、日文。
技术参数
仪器尺寸: 184 × 79 × 30 mm
重量: 253 g (包含电池)
内存: 50个测试方法,200组测量结果,50组RQ检查结果数据
光源: 4个LED光源,绿色/红色,双光束测试
电池: 4节1.5 V电池(AAA)
屏幕显示: 反射式LCD图形模块(256 × 160 dot)
测试范围: 4 – 90 % relative remission
反射区域: 4 × 6 mm
分辨率: 0.1 % relative remission
操作温度: 5 – 40 °C
操作湿度: 80%以下