Spectroquant® Move便携式多参数水质分析仪
耐用的手持式比色计,应用于精准可靠的现场分析
  • 无论您需要测试什么项目 – Spectroquant® Move 内置预制水质分析曲线和标准方法,提供您所需的可靠的测试结果。
  • 无论您在哪里进行测试– Spectroquant® Move非常耐用,具有IP68的防水防尘的防护等级。
  • 无论您需要什么数据 – Spectroquant® 先进的红外数据传输系统用于测试结果的传输、打印和存储。
Move 100 – 用于现场水质分析
  • 小巧的便携式比色计专用于快速,可靠的现场水质分析
  • Move 100内置100多条预制水质分析曲线和标准方法,可测试COD,氨氮,总磷,总氮等。
Move Cl2, O3, ClO2, CyA, pH – 用于现场消毒剂残留检测
  • 一台Move DC内置5个最主要的消毒剂残留控制指标的标准方法:余氯,总氯,二氧化氯,臭氧,氰尿酸。
  • 配套使用高质量的 Spectroquant® 水质分析预制测试盒
技术参数
仪器装箱清单: Move100比色计1套(含便携箱),4节电池,3个16mm圆形比色管(带盖子),3个24mm圆形比色管(带盖子),1个16mm比色管适配器,1把螺丝刀,英文操作手册,出厂检测报告
显示: 图形、数字显示,带背景光
数据传输: 红外传输,可通过RJ45网线下载和升级内置程序和方法
光学系统: LED滤光片,光电传感器,透明测试槽
波长: 430, 530, 560, 580, 610和660 nm
波长准确度: ± 1nm
吸光度准确度:  
1.000 Abs ± 0.020 Abs
2.600 Abs ± 0.052 Abs (2 % FS)
(measured with standard solution – T = 20 – 25°C)
吸光度分辨率:  0.005 A
操作键盘:键盘上带耐酸和溶剂的保护膜
电源: 4节AAA电池,可持续工作26小时或3500次测试
重量: 450 g
仪器尺寸:
210 x 95 x 45 mm (仪器)
395 x 295 x 106 mm (便携箱)
防护等级: IP 68,防水防尘
数据存储容量: 1,000组
技术参数
仪器装箱清单: MoveDC比色计1套(含便携箱),4节电池,3个16mm圆形比色管(带盖子),3个24mm圆形比色管(带盖子),1个16mm比色管适配器,1把螺丝刀,英文操作手册,出厂检测报告
显示: LCD液晶显示,带背景光
数据传输: 可选配Spectroquant®红外数据传输系统
光学系统:LED滤光片,光电传感器,透明测试槽
波长: 530 nm
波长准确度: ± 1nm
吸光度准确度:
1.000 Abs ± 0.030 Abs
2.600 Abs ± 0.078 Abs (3 % FS)
(measured with standard solution – T = 20 – 25°C)
吸光度分辨率:  0.001 A
操作键盘:键盘上带耐酸和溶剂的保护膜
电源: 4节 AAA电池,可持续工作17小时或5000次测试
重量: 260 g
仪器尺寸:
155 x 75 x 35 mm (主机)
340 x 275 x 83 mm (便携箱)
防护等级: IP 68,防水防尘
数据存储容量: 16 组