Spectroquant®光度法分析测试盒,是您快速、安全、精准水质分析的最佳选择
即开即用型 – 简单、安全、精准的分析方法
可靠的测试结果 – 经过验证的符合标准的方法和试剂
二维码自动识别 –  Spectroquant® 二维码自动识别功能
符合标准方法 – 符合USEPA, WHO, ISO, GLP, ICUMSA, MEBAK, ASBC以及中国国标方法等
超过 180种 Spectroquant® 即开即用型测试盒用于水质、食品和环境分析等应用:
Spectroquant® 测试盒(从 A-Z排列)
酸度(总碱度) COD (Hg-free)
残留硬度
氨氮 Crack Set 10消解包(100次) 硅酸盐
AOX Crack Set 10C消解包(25次) 氯胺
Crack Set 20总氮消解包(90次)
BOD 氰化物 硝酸盐 硫酸盐
氰尿酸 亚硝酸盐 硫化物
氟化物 总氮 亚硫酸盐
甲醛 溶解氧 表面活性剂
除氧剂
氯化物 过氧化氢 臭氧 TOC
余氯 pH 总硬度
六价铬(总铬) 挥发酚 挥发性有机酸
COD 磷酸盐(总磷)
查阅所有预装管试剂和经济装试剂
如果你有任何关于测试盒的问题,点击如下按钮进行咨询。
预装管试剂盒
  • 16 mm圆形预装管内包含了分析所需的所有试剂,可立即使用
  • 每盒包装内有25支测试管
  • Live ID 二维码自动识别系统包含了试剂的批号、有效期、方法号、和校准曲线更新信息
  • 污水分析领域主要的测试盒有:氨氮、COD、总磷、总氮、六价铬、TOC等
经济装试剂盒
  • 稳定性高,可直接使用的混合试剂包
  • 测试盒内包含了分析所需的所有试剂
  • 每个包装内的Live ID 二维码自动识别管,包含了试剂的批号、有效期、方法号、和校准曲线更新信息
  • 使用不同尺寸的比色皿10, 20, 50 mm应用于不同的测试量程,Prove 600可选配100 mm比色皿用于痕量分析
  • 生活饮用水领域的测试盒主要有:铁,锰,余氯,氟化物,亚硝酸盐等
我们最新版本的《水质、食品和环境分析目录》提供了一个概览,其中包含所有Spectroquant®测试盒、测量范围、参考标准、精度和应用领域等全面信息,以及我们根据您的应用所做的选型指南。我们还提供一系列美国环保局批准的光度法分析试剂盒,用于饮用水、废水和环境分析等领域。
所有Spectroquant®光度法分析测试盒主要用于 Spectroquant® Prove和Move系列仪器等。