Schlenk型玻璃仪器
    Vol. 3, No. 1
    强位阻碱在有机合成中的应用
下载PDF版
介绍 / 磷腈碱 /  Verkade超级碱 / 传统碱 
试剂的保存 / Aldrich Schlenk型玻璃仪器
Aldrich Schlenk型玻璃仪器
本系统专门用于加料、化学反应、蒸馏、干燥/蒸发、萃取、过滤、重结晶、洗涤、脱气以及固体和液体的转移。适用于对空气和湿度敏感的试剂的小规模操作。Aldrich Schlenk型玻璃仪器可提供无脂螺纹S.T. 14/20磨砂玻璃接头,与Aldrich All-in-One玻璃仪器套件兼容。
  • 无脂螺纹S.T.接头,不需要管夹
  • 细口设计可最大限度地减少操作期间内进入系统的空气量
  • 侧连活塞可排空空气,用于惰性气体吹扫
  • 可与配有S.T.接头的普通玻璃仪器一起使用
螺纹接头包括:带外螺纹的内S.T.接头,以及相应的外S.T.接头,后者利用螺纹塑料螺母和O形圈在磨口玻璃接头上进行密封,属于真空无脂密封。只需简单旋转螺母即可松开接头,实现安全拆卸。
应用 / 产品
应用
 液体加料
 用于在固体中添加无空气溶剂或液体。
 装置:加料漏斗、反应烧瓶/管和六角头塞。
返回顶部
 化学反应
 首先固定反应烧瓶,开启搅拌,随后装置开始绕着位于两个连接管之间的接头缓慢旋转,使试剂溶液流入反 应烧瓶中。
 装置:两个反应烧瓶和两个连接弯管。
返回顶部
 蒸馏
 使用该装置可以很容易地在惰性气氛和/或减压下进行蒸馏。
 装置:将贮液烧瓶连接到Vigreux蒸馏柱、3通连接管、温度计连接管、Liebig冷凝器、真空蒸馏连接管和反 应贮液烧瓶上。
返回顶部
 干燥/蒸发
 该装置可用于从温度敏感的材料中去除溶剂,尤其适合长时间应用。
 装置:通过连接弯管将反应贮液烧瓶连接到装有连接管的冷阱上(配有玻璃活塞)。
返回顶部
萃取和过滤
对固体进行萃取和过滤的装置如图所示。
装置:实例1、2和3分别显示了烧瓶和过滤漏斗的不同组合方式。装置2采用了两个折角连接管,装置3采用了一个连接直管。装置4中有一个低温过滤漏斗,连在Liebig冷凝器上,还配有真空连接管和反应贮液烧瓶。
返回顶部
 过滤/重结晶
 如果使用大型冷浴装置,那么H-Schlenk管可以进行低温过滤。下图是重结晶装置的示意图。原料从最左边的反应贮液管中进入到H-Schlenk管中,在此与滴液漏斗中的溶剂接触、溶解,经过滤后进入到右下半部分,随后进行重结晶。纯化后的材料进入到最右侧的密封管中。
 装置:双管重结晶装置(H-Schlenk管),反应贮液管,滴液漏斗,六角头塞,连接直管,接头密封盖和密封管。
返回顶部
 过滤/洗涤/脱气
 使用注射器,将分散在洗涤溶剂中的空气敏感样品通过顶部入口处的隔垫加入到装置内。洗涤是在真空和惰性气体压力的共同作用下进行的,然后利用侧连活塞使惰性气体重新进入过滤部分。
 装置:过滤/洗涤/脱气装置,顶部有橡胶隔垫,连接在反应烧瓶上。
返回顶部
 过滤/洗涤
 可以使用该装置收集并洗涤沉淀物。
 装置:将反应贮液烧瓶连接到双头过滤器和连接直管上,然后采用3通连接管将反应贮液烧瓶连在带有六角 头塞的加料漏斗上。
返回顶部
 固体转移
 装置:
 图1显示的固体传输容器是通过减径连接管、连接直管和接头密封盖连接到过滤漏斗上的。
 图2显示了通过侧连连接在固体转移容器上的密封管。
返回顶部
产品
连接管
说明 标准圆锥接头* 货号
A.    连接直管 2-F Z17,321-5
AA. 带滴头的连接直管 2-F Z22,044-2
B.   1050-连接弯管,带软管宝塔式接头 1-M, 1-F Z16,744-4
C.   900-连接弯管 1-M, 1-F Z22,012-4
D.   750-连接弯管 2-F Z17,304-5
E.   真空连接管 1-M Z16,753-3
F.   温度计连接管 1-M Z16,756-8
G.   带玻璃活塞的连接管 1-M, 1-F Z22,024-8
H.   三通连接管 2-M, 1-F Z17,332-0
HH. 三通连接管,750度 2-M, 1-F Z16,745-2
I.     缩颈连接管 45/40F to 14/20M Z22,036-1
*除非另有说明,否则所有接头尺寸均为S.T. 14/20。
密封盖
说明 标准圆锥接头* 货号
J. 内接头密封盖 F Z17,342-8
K. 内接头密封盖 45/40F Z22,032-9
L. 外接头密封盖 M Z23,085-5
M. 六角头塞 M Z16,757-6
*除非另有说明,否则所有接头尺寸均为S.T. 14/20。
冷阱、柱子和冷凝器
说明 标准圆锥接头* 货号
N. 用于等温蒸发的冷阱 2-F Z22,041-8
O. Vigreux蒸馏柱,长150mm 1-M, 1-F Z16,751-7
P. Liebig冷凝器,长100mm 1-M, 1-F Z16,752-5
*除非另有说明,否则所有接头尺寸均为S.T. 14/20。
烧瓶和管
说明 容量 (mL) 标准圆锥接头* 货号
Q. 反应烧瓶,带有侧连玻璃活塞
  25 M Z22,026-4
  50 M Z22,028-0
  100 M Z22,030-2
R. 反应贮液烧瓶,Kjeldahl,带有侧连玻璃活塞
  25 F Z17,323-1
  50 F Z17,325-8
  100 F Z17,326-6
S. 贮液烧瓶,带有侧连玻璃活塞
  50 F Z17,306-1
  100 F Z17,308-8
  250 F Z17,309-6
T. 反应贮液管,带有侧连玻璃活塞
  25 F Z17,312-6
  50 F Z17,322-3
U. 用于在惰性气氛下对空气敏感固体化合物进行转移和包装的固体转移容器,配有两个侧连14 / 20M接头,以及一个带玻璃活塞的进气口
  75 3-M Z22,059-0
V. 与固体转移容器一起使用的密封管
  15 F Z22,043-4
W. 带Rotaflo®活塞阀的加料漏斗,带有侧连玻璃活塞
  100 1-M, I-F Z17,349-5
X. 配有滴头和两个玻璃活塞的过滤漏斗,其中一个采用侧连形式,玻璃料孔隙率为25-50mm
  75 1-M, I-F Z17,318-5
Y. 带滴头和两个侧连玻璃活塞的过滤漏斗,玻璃料孔隙率为25-50mm
  100 1-M, I-F Z22,014-0
Z. 低温过滤漏斗,下出口为弯管,整个装置可以浸在杜瓦浴中,玻璃料孔隙率为25-50mm
  75 1-M, I-F Z17,335-5
BB. 双头过滤器,两头各有一个侧连玻璃活塞,玻璃料孔隙度为25-50mm
  60 2-M Z17,347-9
CC. 过滤/洗涤/脱气装置,配有侧连隔垫入口、滴头和PTFE活塞、内顶接头和外底接头,玻璃料孔隙率为25-50mm
  100 1-M, I-F Z23,228-9
DD. 双管重结晶装置,玻璃料孔隙率为25-50mm
    4-M Z17,336-3
*除非另有说明,否则所有接头尺寸均为S.T. 14/20。