Aldrich
Amberlite和Amberlyst树脂 - 技术信息手册
 Amberlite和Amberlyst树脂
 Amberlite和Amberlyst树脂
A. 特种树脂和吸附剂
1.Amberlite色谱级离子交换树脂
该树脂适用于一系列类似物质的柱色谱分离,包括有机碱、氨基酸、B族维生素、抗生素、稀土和其他无机物质。
表 1
产品编号 类型 粒径(湿筛)
CG50 CG-50 弱酸 100-200
216372 CG-400 强碱 100-200
2.Amberlite选择性离子交换树脂
表 2
产品编号 离子类型 有效尺寸(mm) 表观密度(g/cc)
最大工作温度(°C) 总交换容量(meq/ml)
216445 IRA7-43* 自由基 0.45 0.66 1.14 100 0.6
216453 IRC-718** 自由基 0.50 0.66 1.05 100 1.0
*替代硼化学应用中专用的XE-243树脂
** 替代过渡金属螯合中专用的XE-318树脂
3. Amberlite聚合物吸附剂
表 3
编号 说明 粒径
(目数)
孔隙率 (%) 真湿态密度
(g/cc)
表面面积 (m2/g) 平均孔径 (Å)
216461 XAD-2 聚苯乙烯 20-60 42 1.02 300 90
XAD4 XAD-4 聚苯乙烯 20-60 45 1.02 725 40
XAD7 XAD-7 丙烯酸酯 20-60 55 1.05 450 90
Amberlite XAD聚合物吸附剂可用于酚类、抗生素、氯化农药、水溶液中的各种芳香族和氮化合物、过氧化氢等的去除和回收。
XAD-2和XAD-4是非极性物质,可用于检测和鉴定麻醉剂和环境有机污染物的敏感性分析步骤。 XAD-7具有中等极性,可从水或己烷中吸附苯酚,可以吸附水中的疏水物质或非水系统中的亲水物质。
4. 组成为苯乙烯-二乙烯基苯(DVB)的Amberlite“凝胶”型离子交换树脂
表 4
产品编号 类型 功能性 应用
216526 IR-118(H) 含氢
氢磺酸
(强酸性)
催化,回收不连续高分子量阳离子
216534 IR-120(plus) 含氢
氢磺酸
(强酸性)
化学处理和分离
224359 IR-120(plus) 氢磺酸 化学处理和分离
247669 IRA-400(Cl) 季铵(强碱性) 催化剂/试剂载体;化学处理
274275* IRP-69    
216542 IRA-400(OH) 氢氧化物 季铵(强碱性) 催化剂/试剂载体;化学处理
216550 IRA-401(S) 季铵(强碱性) 有机物、抗生素等回收和/或脱色
216569 IRA-410 季铵(强碱性) 催化剂/试剂载体;化学处理
表 5
产品编号 表观密度
(g/cc)
有效
尺寸(mm)
最大工作温度(°C)
交换容量(meq/ml)
溶胀(最小%)
216526 0.74 1.21 0.50 120 1.3 Na+ --› H+
5 to 10
216534 0.85 1.26 0.50 120 1.9 Na+ --› H+
5 to 7
214359 .85 1.26 0.05 120 1.9 Na+ --› H+
5 to 7
247669 0.71 1.11 0.45 75 (Cl) 1.4 Cl- --› OH-
18 to 22
274275*            
216542 0.71 1.11 0.45 60 (OH) 1.4 Cl- --› OH-
18 to 22
216550 0.69 1.06 0.52 60 (OH)
75 (Cl)
0.8 Cl- --› OH-
5 to 10
216569 0.71 1.12 0.44 40 (OH)
75 (Cl)
1.3 Cl- --› OH-
10 to 15
* IRP-69与CG-120(罗门哈斯公司不再出售)来自相同的母体树脂,但具有更宽的粒度分布。它具有以下典型特性
最小交换容量: 4.3 meq/g (干)
功能性: 磺酸(强酸性)
含水量: ~ 10%
粒径: 100 - 500 (湿筛)
最大工作温度: 120°C
5. Amberlite 单床树脂
该产品是一种含有百里酚酞指示剂的强酸性和强碱性树脂混合物。
表 6
产品编号 尺寸
(湿筛)
总交换容量(meq/ml)
最大工作
温度 (°C)
溶胀
(最小%)
271691 MB-3A 1650 0.55 40 55
B. 大孔离子交换树脂
大孔树脂是一种坚硬、刚性的海绵状材料,其具有较大的不连续孔,并且具有比凝胶型树脂略低的容量,以及更长的使用寿命和凝胶型树脂无法实现的分离效果。其可以更彻底地从溶液中去除高分子量离子,在再生时可以从树脂中更彻底地洗脱下来。此外,此类开放式结构可以用于刚性共聚物,这种共聚物对于严格的凝胶型体系而言密度太大。
1. Amberlite 大孔树脂
表 7
产品编号 说明
(离子型)
功能性 应用
216585 IRA-900 苯乙烯-DVB(氯化物) 季铵盐(强碱性,阴离子交换) 水处理;回收高分子量有机物;脱色和褪色
217360 IRA-904 苯乙烯-DVB(氯化物 季铵盐(强碱性,阴离子交换) 有机清除;除去高分子量有机物;在高表面积或耐磨性建议场合有用
216577 IRC-50S
甲基丙烯酸
酸DVB(氢化物)
羧酸(弱酸性,阳离子交换)
选择性吸附有机物,类似于IRC-50;
金属回收;该树脂显示出高有机溶剂活性
274267** IRP-64
甲基丙烯酸
酸DVB(氢化物)
羧酸(弱酸性)  
表 8
产品编号
表观密度(g/cc) 有效尺寸(mm) 最大工作温度(°C) 总交换容量(meq/ml) 溶胀(最小 .%)
216585 0.67 1.07 0.53 60 (OH)
75 (Cl)
1.0 Cl- --› OH-
15 to 20
217360 0.67 1.08 0.47 60 (OH)
75 (Cl)
0.7 Cl- --› OH-
3 to 5
216577 0.66 1.25 0.40 120 3.5 H+--› Na+
75 to 100
274267**           H+--› Ca++
30 to 40
**IRP64来自与IRC-50S相同的母体树脂,但离子形式不同。它具有以下典型特性:
含水量: ~ 10%
粒度: 100 - 500 (湿筛)
最大工作温度: 120°C
2. Amberlyst 大孔离子交换树脂
T此类树脂[15(湿)级除外]是为非水性应用而设计的。它们具有非常高的孔隙率和表面积,其在非水系统中的离子基团比凝胶型树脂更多。典型的性能和应用如表IX和X所示。
有关Amberlite和Amberlyst树脂的特性和应用的更多信息可以从罗门哈斯公司获得。不在Aldrich出售的产品可能会由位于St.Louis的Sigma 化学公司负责供应。有关将这些产品应用于涉及潜在专利侵权领域的商业流程的问题请咨询罗门哈斯公司。
表 9
产品编号 功能性 应用
216380 15 磺酸(强酸性) 非水性催化剂/阳离子交换
216399 15 (wet) 磺酸(强酸性) 水性催化剂/阳离子交换
216402 XN-1010 磺酸(强酸性) 与15级相同,但应用在高表面积要求的系统中;阳离子交换
216410 A-21
二甲基铵
(弱碱性)
非水溶液中的催化和脱酸/阴离子交换
216429 A-26 季铵盐(强碱性)1型 催化/阴离子交换
216437 A-27 季铵盐(强碱性)1型 碱催化剂;非水阴离子交换
表 10
产品编号 最大工作温度(°C) 含水量(%) 表面积(m2/g) 孔隙率(%) 离子交换容量(meq/ml;meq/g)
216380 120 < 3 45 32 1.8; 4.7
216399 120 50-55 45 32 1.8; 4.7
216402 120 < 3 540 47 1.0; 3.3
216410 100 57 25 48 1.3; 4.8
216429 60 (OH)
75 (Cl)
61 28 27 1.0; 4.4
216437 60 (OH)
75 (Cl)
45 65 51 0.7; 2.6