Aldrich
Dowex®树脂 - 技术信息手册
 编号AL-142离子交换树脂和相关聚合物吸附剂
 Dowex 树脂
A. 特性
B.Dowex 树脂的再生
® 陶氏化学公司的注册商标
A. 特性
我们通过已发表的文献向用户介绍陶氏化学公司所提供的大量常规信息。下面的图片和表格可以指导您如何选择树脂、应用和数量。
目录编号 代码 交联剂(%)
颗粒尺寸
(干筛)
Dowex-1-chloride,强碱性阴离子
  活性基团 - 三甲基苄基铵
217379 1X2100 2 50-100
217387 1X2200 2 100-200
217395 1X2400 2 200-400
217409 1X850 8 20-50
217417 1X8100 8 50-100
217425 1X8200 8 100-200
217433 1X8400 8 200-400
Dowex-50- hydrogen,强酸性阳离子
  活性基团 - 核磺酸
217441 50X2100 2 50-100
217468 50X2200 2 100-200
217476 50X2400 2 200-400
217484 50X4400 4 200-400
217492 50X8100 8 50-100
217506 50X8200 8 100-200
217514 50X8400 8 200-400
AL-142 image 1 AL-142 image 2
AL-142 image 3 AL-142 image 4
AL-142 Image 5
B. Dowex 树脂的再生
正常的离子交换操作并不会消耗完交换树脂的总容量,因为完全再生是不切实际的。将一种离子形式完全转化为另一种可能会需要非常多的时间和材料。如果需要完全再生成给定的离子形式,再生剂溶液应该以相当于1gpm / sq床横截面的流速通过树脂,直到流出液中不再检测到原始离子为止。
可以通过交联度控制树脂的孔隙率,例如X8(8%)表示中等孔隙度,X2或X4是高孔隙度,X12是低孔隙度。在所有其他因素相同的情况下,孔隙度越高的树脂具有更高的再生效率,但总容量更低。
孔隙度高的树脂具有许多有用的专门用途,例如大有机离子交换(M.W.300400);X8或X12足以用于普通的无机离子。较低孔隙率的树脂在氧化条件下具有更高的容量(体积基)和更长的使用寿命。