Aldrich
聚酰胺树脂
Technical Bulletin banner
Aldrich Logo
编号AL-142
离子交换树脂和
相关聚合物吸附剂
Aldrich Logo
VI. 聚酰胺树脂
聚酰胺树脂是一种高分子量聚合物,以酰胺键分子链为特征。天然聚酰胺包括可以从中衍生出粘合剂和塑料的多种蛋白质。如尼龙和芳族聚酰胺树脂一类的合成聚酰胺被广泛用于商业应用。
表 XV
货号
形状
密度(g/cc)
熔融温度 Tm, 0C)
191043
小球
0.97
95
191051
小球
0.98
130
191043
小球
0.98
140
191051
小球
1.01
160
161078
小球
0.99
200