Aldrich
活性氧化铝 – 技术信息手册
AL-143矿物吸附剂、过滤剂和干燥剂
 活性氧化铝
Aldrich提供各种等级的Al2O3,其中四种是为柱层析和吸附过滤而设计的产品:来自Camag(Brockmann I级)的酸性、碱性和中性活性氧化铝。 因其在自然状态下具有高度的多孔性,氧化铝可成为有效的干燥剂,并且在催化领域也有许多应用。 Fieser和Fieser的有机合成试剂给出了活化氧化铝合成应用的例子。
A. 从Brockmann I至Brockmann IIV级的转化
虽然Camag氧化铝是在柱层析和吸附过滤中广泛应用的首选吸附剂,但化学家们尚未开发出只需添加水即可将Brockmann I级转化为较低活性等级的简单方法。
注意充分摇动(分解团块)并让物料在密闭容器中平衡至少一夜,可以根据以下指南,只需添加适量的水到相应的Brockmann I级便能制备少量的Brockmann IIV级氧化铝。
指定等级 Brockmann 编号 加入至Brockmann I级的水量(%) 近似的水含量(%, Karl Fische法)
5016-A-II, 507-C-II II 3 4-4.5
5016-A-III, 507-C-III III 6 7-7.5
5016-A-IV, 507-C-IV IV 10 11-11.5
5016-A-V, 507-C-V V 15 16-16.5
B. 对于不同等级活性氧化铝的常见颗粒大小分布(网孔分析法)
筛孔开口(mm) 网孔大小 % 保留
0.25 60 0.1 (max.)
0.20 ~ 75 25
0.15 100 1520
0.10 ~ 150 5565
0.07 ~ 210 7285
0.04 ~ 360 9598
Camag活性氧化铝标准等级的属性和特点
货号 199443 199974 199966 267740
Brockmann 编号 1 1 1 1
等级 5016-A-I 507-C-I 504-C-I 504-C-I
酸碱性 碱性 中性 酸性 弱酸性
pH (5% stirred aq. suspension) 9.5 ± 0.3 7.5 ± 0.5 4.5 ± 0.5 6.0 ± 0.5
近似颗粒大小(网格) 150 150 150 150
表面积(m2/g) 150 150 150 150
孔直径( (Å) 58 58 58 58
Cl- (mval/g) 0.03 0.14 0.06
Na2O (%) 0.4 0.4 0.4 0.4
Fe2O2 (% 最大值.) 0.02 0.02 0.02 0.02
SiO2(% 最大值.) 0.02 0.02 0.02 0.02
H2O (%, 近似值.) 1.5 1.5 1.5 1.5