Aldrich
活性炭
III. 活性炭
活性炭有何作用?
活性炭是一种内部多孔的微晶非石墨炭。1 炭的激活需要在300℃到800℃的范围内,将炭暴露于含有CO2, O2, H2O蒸汽的大气,有时会暴露于一些其他特殊气体中,然后在空气或者水中急速冷却。2,3 活性炭大多用来作为吸附剂或者是催化剂。它们可以用来消除染料、气味、味道和污染物。活性炭因此被用于水系统去污和净化。
我们供应各种纯度级别的活性炭,尤其适合去色处理,同样也可用于其他特殊应用
Darco® KB和 KB-B活性炭
这两个级别的活性炭对特定颜色体有很强的吸附能力,非常适合于纯化高度染色液体。Darco KB-B 被处理成含有非常微量的铁(100 ppm最大可提取量),适用于敏感应用。
表6 - 活性炭规格
货号 161551 242233 292591 242241 242268 242276 260010 278092 278106
类型 Darco® Darco Darco Darco
G-60
Norit A® Darco
KB
Darco
KB-B
描述 酸洗褐煤炭,颗粒状 颗粒状 酸洗,颗粒状 未洗褐煤炭,颗粒张 高纯度粉末 粉末 湿粉末 湿粉末
粒径 (目数) 4-12 4-14 12-20 12-40 100-325 200-325 100-325 100-325
表面积
(m2/g, 近似值.)
600 600 600 750 1500 1500
孔容积 (ml/g, 折干计算) 0.95 0.95 0.95 0.95 2 2
湿度
(%, max.)
12 2 33 33
碘价 800
亚甲基蓝吸附值
(g/100g, min.)
15 12.5
pH (水萃取,近似值) 6-8 9 5 5
灰分 (%) 3.5 6 3 3
糖蜜脱色数 440 185 185
水溶性
(%, max.)
0.5 1.5 1.5
压实密度
(lb/cu ft)
25 a 28 28
Fe
(ppm, max.)
200 100
磷酸(%,可提取量) 0.5 0.5
应用 脱色 常规 通用 通用 高纯度英语 脱色 b b
a预填料,0.460g/ml b按照上述描述
®American Norit Co., Inc注册商标.
 参考文献
  1. Roy, Glenn M. Activated carbon applications in the food and pharmaceutical industries. CRC Press, 1994:1.
  2. Coughlin, Robert W. "Carbon as adsorbent and catalyst." Industrial & Engineering Chemistry Product Research and Development 8.1 (1969): 12-23.
  3. Mattson, James S., et al. "Surface oxides of activated carbon: Internal reflectance spectroscopic examination of activated sugar carbons." Journal of Colloid and Interface Science 33.2 (1970): 284-293.
  4. Yakout, S. M., and G. Sharaf El-Deen. "Characterization of activated carbon prepared by phosphoric acid activation of olive stones." Arabian Journal of Chemistry (2011).