Aldrich®
聚凝胺介绍
Technical Bulletin banner
Aldrich Logo
编号 AL-118
Polybrene®
货号107689
(1,5-二甲基-1,5-二氮十一
亚甲基聚甲溴化物,溴化己二甲铵)
Aldrich Logo
主页 | 介绍 | 外观和处理 | 参考文献
 介绍:
Polybrene是一种带正电荷的聚合物1,其是一种众所周知的抗肝素药剂2-4 ,还是肾上腺皮质垂体前叶和肾小球球体选择性功能研究中一种有用的诊断工具5-8。通过对红血细胞的净负电荷进行中和, Polybrene可以生成红血细胞1,9非特异性凝聚体。9人们已经开发了一种使用Polybrene检测抗体的自动化灵敏技术。该“自动Polybrene技术”包括三个步骤:1,11
     1.  在酸化的低离子介质中通过抗体对测试红细胞进行快速敏化
     2.  用Polybrene处理,使得红细胞发生凝集。
     3.  用等渗盐溶液逆转Polybrene作用,即恢复红细胞上的排斥力,从而实现解聚和再悬浮。
抗体的检测和测定基于温度依赖性解聚阶段,在此过程中,对所有剩余的红细胞聚集体进行溶血,完成血红蛋白比色测量。该方法为临床和血库提供了一种非常有用的工具。
“自动Polybrene技术”已被用于研究获得性溶血性贫血10和抗原-抗体复合物的热特性。11
人们已经利用Polybrene的凝固剂性质开发了一种准确、快速和简便的体外肝素活性检测方法。12 Polybrene是一种特异性中和剂。该测试是传统“凝血酶时间”的简化。
Polybrene还被用于体外MuLV和MSV系统中的病毒检测增强。13
人们已经发现,Polybrene 在自动化序贯分析中可以大大增强肽的降解。14,15
该阳离子聚合物也可以用于配制头发调理剂、皮肤保湿剂和皮肤软化剂。16
主页 | 介绍 | 外观和处理 | 参考文献