有机合成软件
Organic Synthesis Software
我们新的虚拟合成平台可以帮助您减少从化学目标概念到实验室执行之间所需的时间。您可以在该软件上对数百万个数据点进行过滤,以适应您的偏好,并找到优化路线以应对药物化学和药物发现领域最棘手的问题。
这种“化学思维”软件依赖于成千上万专家定义的化学反应规则知识库,结合专有算法来检查数百万种合成途径,并以最具成本效益的方式选择导向期望目标途径。
   索取信息
   软件和服务产品
 什么是逆合成?
逆合成分析或逆合成是一种智力密集过程,通过它可以有计划地进行有机合成。化学家依靠他们的知识以及优秀的数据库来查看目标分子的前体结构,以便找到更简单的结构,并将合成路线映射回到市场上有售的起始材料。
我们有机合成软件中的逆合成模块可以通过合成可能性来快速实现来回查找,就好像用虚拟助手来评估国际象棋的移动一样。该软件可以跟踪化学环境,并根据复杂程度设计合成途径,用于已知或未知目标分子,时间范围从几秒到几小时不等。
基于:
  • 反应
  • 反应分类
  • 条件规则
用于:
  • 间接的化学环境
  • 需要保护的底物类型
  • 不相容类型
  • 立体和区域化学
轻松筛选出过于复杂的合成树,标记交叉反应性冲突,并指定其他自定义偏好,同时预测理论产率。
 它如何发挥作用?
合成路径的构建依赖于先进的图形搜索算法,它可以以智能的方式“行走”巨大的合成可能性树,避免无希望的路线,同时将搜索结果引导到最有效的解决方案。这些搜索是由定义和评估合成位置的函数所引导的。他们的分数反映了在每一步中产生的合成物的结构复杂性,检查戒指和立体感的创造,并对反应进行惩罚。
算法检查构象,中间体,合成纤维,太紧张或者综合不太可能,考虑微妙的立体效果,等等。算法是用专门的例程来克服局部最大值合成的复杂性,有效地允许科里所说的战术断开连接——也就是说,违反直觉的步骤序列,最初将结构复杂化,但通过这样做,可以达到整体更优雅的解决方案。
所有这些操作都是由一个巨大的知识库的60000 +反应规则,每个占全部取代基的范围和分子(即“上下文”。文物保护、冲突的团体组织,等等),并为典型的反应条件和提供建议说明文献引用。
程序设计和显示用户数以百计的完整和cost-ranked合成计划。它可以处理放射性标记的设计目标,可以寻求原料会议上表示一定的价格和/或流行的标准,而且可以指导设计路线,保持一定的债券(例如,那些在商业专利希望找到哪一个合成的替代品)。整个包带有一个高度可视化图形用户界面提供各种2D和3D显示模式,“报告”分子/每个分子的构象性质在每一个途径,和更多的选择我们相信你会喜欢探索。
 合成优化和规划
我们将网络理论与有机化学结合在一起,构建网络模块,用于搜索1000万种已知化学物质中的新合成路径,并与许多反应联系起来。
您的搜索可以进行定制:
  • 包括某种特定的中间体,
  • 避免有毒底物,
  • 使用水溶性物质,
  • 达到特定的成本点,
  • 甚至利用最容易获得的化学品。
当应用所需的约束时,软件会评估每个单独的步骤以找到适当的反应并返回优化的合成路径。在一个真实的例子中,这种方法允许对51种产品的集合进行优化,以共享普通的中间产物,从而使生产成本降低超过45%。 (参见 有机化学网络中合成路径的并行优化)。
 他人的评价
“……在学习了新规则,以及重新调整现有知识之后,软件甚至可能会抛出一些方法,可以制造具有有用应用的全新化合物。” — New Scientist
“通过使用机器辅助的好处是不必局限于一些特定的机会,对所有合成环境形成更广泛的看法是非常必要的。” — ACS Central Science
“...快速搜索路径算法,并且只需要花费一小部分时间筛选数据库或列表。”— Chemistry World
 软件和服务产品
在2018年,客户将能够选择在以下两种包装中进行选择:
  • 现在可以为您提供! 服务:咨询和专家级软件执行混合包使您可以提供感兴趣的目标,并根据您的合成风格和特定需求获得全定制路线。 向我们经验丰富的有机化学家进行咨询,以获得可靠的合成途径,为您的新型化学品目标提供保密披露协议(CDA)。 跳过新软件的学习曲线,联系我们立刻获取您精心挑选的反应途径。
  • 许可:在规定期限内可以访问软件,获得培训和其他支持。
联系我们 询问有关信息或报价。
目前,我们的有机合成软件目前仅提供次数有限制的版本。