化学合成
BH3 THF溶液
作为我们对于安全一贯承诺的一部分,Sigma-Aldrich现可提供一种NIMBA稳定的BH3-THF溶液。该溶液具有的一项实用优点在于所有的包装大小(800 mL, 1L, 8L及更大包装)都满足在室温条件下进行安全运输的自加速分解温度(SADT)阈值线要求,并同时具有极佳的反应性和选择性。
样本反应
点击这里 获取技术资料。
订购信息
产品名称 货号
硼烷四氢呋喃络合物,THF中的1.0M溶液,用0.005M的N-异丙基-N-甲基-叔丁胺(NIMBA)进行稳定  650412
硼烷四氢呋喃络合物,THF中的1.0M溶液,用0.005M的硼氢化钠进行稳定 176192