Buchwald催化剂前体和配体
二烷基芳基膦配体以及由其衍生的预催化剂通常被称为Buchwald催化剂前体和配体。这些试剂已经发展成为了钯催化中非常有价值的一类化合物,可以用于一系列反应。本手册旨在展示这些功能强大并且实现了商业化供应的Buchwald催化剂前体和配体的常见用途和优点。
Buchwald 催化剂前体
Buchwald催化剂前体在一系列Pd催化反应中都具有高活性。此类实验室稳定配合物可以在温和的碱性条件下进行活化,与传统的钯催化剂相比,其在活性和稳定性方面都具有许多独特的优点。
图 1.
Buchwald催化剂前体 – 在空气中稳定,有效的活性LxPd(0)源
Buchwald 配体
图 2.
二烷基芳烃膦配体的结构特征
查看完整产品线