化学合成
有机三氟硼酸盐
有力的硼酸替代品
在一系列碳-碳键催化合成反应中,Suzuki-Miyaura步骤是一种公认非常有吸引力的方法。有机硼烷亲核试剂(硼酸、硼酸酯和有机三氟硼酸钾)可在温和条件、存在敏感官能团(例如OH、CO2H、CN、CHO等)的情况下非常轻松地进行交叉偶联。但硼酸和硼酸酯都存在一定的限制。硼酸难以纯化,会三聚成相应的环硼氧烷,具有不确定的化学计量性。硼酸酯缺乏原子经济性,并且由于频哪醇或儿茶酚而导致成本进一步增加,变得非常昂贵(图1)。
作为替代品的有机三氟硼酸钾具有明确的化学计量,具有低分子量,对空气和水分不敏感,易处理,呈易于储存的结晶固体形式(图2)1
在Suzuki-Miyaura交叉偶联反应中采用烷基-、烯基-、芳基-和杂芳基三氟硼酸钾,可以得到多用途合成中间体,包括:1,3-二烯,苯乙烯,大位阻联芳基化合物和高度官能化的杂环化合物(图3)2
除了Suzuki-Miyaura偶联之外,有机三氟硼酸钾还可以参与各种其他有用的反应,包括1,2-和1,4-加成,C-O和C-N键形成,卤化和烯丙基化(图4)3
   产品信息
货号 产品名称 结构式 加入购物车
637890 Potassium methyltrifluoroborate
659274 Potassium allyltrifluoroborate, 95%
660094 Potassium butyltrifluoroborate, 95%
563056 Potassium benzyltrifluoroborate, 95%
563099 Potassium phenethyltrifluoroborate, 95%
655228 Potassium vinyltrifluoroborate, 95%
637882 Potassium trans-1-decenyltrifluoroborate, 95%
576158 Potassium trans-styryltrifluoroborate
563951 Potassium phenyltrifluoroborate, 95%
571547 Potassium 4-bromophenyltrifluoroborate
571555 Potassium p-tolyltrifluoroborate
571563 Potassium 3,5-bis(trifluoromethyl)-phenyltrifluoroborate
571598 Potassium 3-nitrophenyltrifluoroborate
576093 Potassium 4-formylphenyltrifluoroborate
576107 Potassium 2-bromophenyltrifluoroborate, 96%
576115 Potassium 3-methoxyphenyltrifluoroborate, 96%
576123 Potassium o-tolyltrifluoroborate
576131 Potassium 4-(trifluoromethyl)-phenyltrifluoroborate, 96%
579068 Potassium 4-methoxyphenyltrifluoroborate, 95%
592846 Potassium 4-fluorophenyltrifluoroborate, 95%
592943 Potassium 2,6-dimethylphenyltrifluoroborate, 95%
597929 Potassium 2,6-difluorophenyltrifluoroborate
654728 Potassium 4-tert-butylphenyltrifluoroborate, 95%
654930 Potassium 2-methoxyphenyltrifluoroborate, 95%
656992 Potassium 2,4-difluorophenyltrifluoroborate, 95%
657018 Potassium 2-naphthalenetrifluoroborate
657050 Potassium 4-acetylphenyltrifluoroborate, 97%
657069 Potassium 4-carboxyphenyltrifluoroborate, 97%
657077 Potassium 4-chlorophenyltrifluoroborate, 95%
657085 Potassium 2,6-dimethoxyphenyltrifluoroborate, 95%
657093 Potassium 3-formylphenyltrifluoroborate, 95%
657115 Potassium 4-(methylthio)-phenyltrifluoroborate, 95%
659746 Potassium 3-hydroxyphenyltrifluoroborate, 96%
659762 Potassium 4-(hydroxymethyl)-phenyltrifluoroborate
659770 Potassium 3-fluorophenyltrifluoroborate, 96%
659789 Potassium 3-carboxyphenyltrifluoroborate, 97%
659754 Potassium 3,4-(methylenedioxy)-phenyltrifluoroborate
571571 Potassium 3-thiophenetrifluoroborate
654949 Potassium 5-methyl-2-thiophenetrifluoroborate, 95%
CheminarTM 1.2有机三氟硼酸钾:高性能的硼酸/酯替代品
参考文献:
  1. For recent reviews, see: 
    (a) Molander, G. A.; Figueroa, R. Aldrichimica Acta 2005, 38, 49-56;
    (b) Genêt, J.-P.; Darses, S. Eur. J. Org. Chem. 2003, 4313-4327.
  2. (a) Molander, G. A.; Ribagorda, M. J. Am. Chem. Soc. 2003, 125, 11148-11149;
    (b) Molander, G. A.; Ito, T. Org. Lett. 2001, 3, 393-396;
    (c) Molander, G. A.; Yun, C-S.; Ribagorda, M.; Biolatto, B. J. Org. Chem. 2003, 68, 5534-5539;
    (d) Fang, G.-H.; Yan, Z.-J.; Deng, M-H. Org. Lett. 2004, 6, 357-360;
    (e) Charette, A. B.; Mathieu, S.; Fournier, J.-F. Synlett 2005, 11, 1779-1782;
    (f) Molander, G. A.; Felix, L. A. J. Org. Chem. 2005, 70, 3950-3956;
    (g) Molander, G. A.; Rivero, M. R. Org. Lett. 2002, 4, 107-109;
    (h) Molander, G. A.; Bernardi, C. R. J. Org. Chem. 2002, 67, 8424-8429;
    (i) Molander, G. A.; Katona, B. W.; Machrouhi, F. J. Org. Chem. 2002, 67, 8416-8423;
    (j) Molander, G. A.; Biolatto, B. Org. Lett. 2002, 4, 1867-1870;
    (k) Molander, G. A.; Biolatto, B. J. Org. Chem. 2003, 68, 4302-4314;
    (l) Barder, T. E.; Buchwald, S. L. Org. Lett. 2004, 6, 2649-2652;
    (m) Kabalka, G. W.; Al-Masum, M. Tetrahedron Lett. 2005, 46, 6329-6331.
  3. (a) Batey, R. A.; Thadani, A. N.; Smil, D. V. Org. Lett. 1999, 1, 1683-1686;
    (b) Bolshan, Y.; Batey, R. A. Org. Lett. 2005, 7, 1481-1484;
    (c) Pucheault, M.; Darses, S.; Genêt, J.-P. Tetrahedron Lett. 2002, 43, 6155-6157;
    (d) Pucheault, M.; Darses, S.; Genêt, J.-P. Eur. J. Org. Chem. 2002, 3552-3557;
    (e) Duursma, A.; Boiteau, J.-G.; Lefort, L.; Boogers, J. A. F.; de Vries, A. H. M.; de Vries, J. G.; Minnaard, A. J.; Feringa, B. L. J. Org. Chem. 2004, 69, 8045-8052;
    (f) Darses, S.; Genêt, J.-P. Eur. J. Org. Chem. 2004, 69-73;
    (g) Quach, T. D.; Batey, R. A. Org. Lett. 2003, 5, 1381-1384;
    (h) Quach, T. D.; Batey, R. A. Org. Lett. 2003, 5, 4397-4400;
    (i) Batey, R. A.; Thadani, A. N.; Smil, D. V.; Lough, A. J. Synthesis 2000, 7, 990-998;
    (j) Batey, R. A.; Thadani, A. N.; Smil, D. V. Tetrahedron Lett. 1999, 40, 4289-4292;
    (k) Thadani, A. N.; Batey, R. A. Org. Lett. 2002, 4, 3827-3830;
    (l) Solin, N.; Wallner, O. A.; Szabó, K. J. Org. Lett. 2005, 7, 689-691;
    (m) Kabalka, G. W.; Venkataiah, B.; Dong, G. Org. Lett. 2003, 5, 3803-3805;
    (n) Kabalka, G. W.; Mereddy, A. R. Organometallics 2004, 23, 4519-4521;
    (o) Kabalka, G. W.; Mereddy, A. R. Tetrahedron Lett. 2004, 45, 343-345;
    (p) Kabalka, G. W.; Mereddy, A. R. Tetrahedron Lett. 2004, 45, 1417-1419.