化学合成
QuadraPure & QuadraSil
QuadraPure™ and QuadraSil™ 金属清除剂为您提供了多种补充解决方案,可有效去除产品和有机或水性工艺流体中的贵金属污染,并进行经济回收。上图显示了在室温下,金属催化剂溶液(初始金属含量1000ppm)通过添加金属清除剂简单搅拌所进行典型处理“之前和之后”的结果。
 聚合物和硅基金属清除剂
QuadraPure™
The QuadraPure™ 系列由两种功能化聚苯乙烯珠粒组成:
  • 大孔,低膨胀,坚固珠粒,适用于批量或流程工艺。
  • 高容量的微孔、溶剂可溶胀珠粒,主要用于研发应用。
上图显示了用不同的QuadraPure™金属清除剂处理金属污染反应混合物的效果。最初反应混合物(从使用Wilkinson催化剂的氢化反应中获得)含有约200ppm的 Rh金属。三种QuadraPures™中的任意一种都能将Rh污染降低> 99%。
下载技术资料(PDF格式):
1) QuadraPure™ and QuadraSil™ Presentation (2.9 MB PDF)
2) QuadraPure™ Technical Flier (197 KB PDF)
3) QuadraPure™ User Guide (381 KB PDF)
4) ChemFiles 2007 Supplement 1: Encapsulated Catalysts and Metal Scavengers (624 KB PDF)
  货号 产品名称 结构和功能基团 金属去除实例 加入购物车
Macroporous 655422 QuadraPure™ TU 硫脲 Pd, Pt, Ru, Rh, Au, Ag, Cu, Hg, Pb, Cd, Ni, Co, Fe, V, Zn
657026 QuadraPure™ IDA 亚氨基二乙酸酯 Cu, Al, Ga, In, V, Pb, Ni, Zn, Cd, Be, Mn, Sr, Ba, Co, Fe
657611 QuadraPure™ AMPA 氨甲基膦酸 Fe, Cu, Ni, Al, Co, V
668591 QuadraPure™ BZA 苄胺 Rh, Pd, Cu, Co, Ni
668605 QuadraPure™ BDZ 咪唑 Rh, Co, Pd, Ni
668583 QuadraPure™ EDA Pd in basic media and with phosphines, Co, Ni, Rh
668575 QuadraPure™ DET 巯基 Pd in acidic media and with phosphines, Co, Fe, Ni, Rh
Microporous 657654 QuadraPure™ IMDAZ 咪唑基丙基氨基 Pd, Ru, Os, Co, Ni, V, Rh, Cu, Fe, Sn
657662 QuadraPure™ MPA 巯基苯基氨基 Pd, Pt, Rh, Ni, Ru, Cu, Sn, Ag, Au, Cd, Hg, Pb
657646 QuadraPure™ AEA 氨基乙基氨基 Pd, Rh, V, Cu, Fe
551473 QuadraPure™ AK 活化酮(2,4-丁二酮) 无。伯胺和肼的清除剂
参考文献:
1) Ley, S. V. et al. Org. Lett. 2006, 8, 5231.
2) Jones, C. W. et al. Adv. Synth. Catal. 2006, 348, 1207.
3) Weck, M. et al. Adv. Synth. Catal. 2006, 348, 2101.
4) Pitts, M. R. et al. Org. Process Res. Dev. 2007, 11, 477.
5) Ley, S. V. et al. Org. Process Res. Dev. 2007, 11, 458.
 QuadraSils™
QuadraSils™清除剂能够非常快速地去除金属催化剂残留物。 QuadraSils™基于高质量的球形硅珠,具有良好的孔隙率,可用于水溶液或有机溶液的批量或流动过程。
下图说明了在甲苯(〜595ppm Ru)中处理含Grubbs催化剂反应混合物的效果。 添加QuadraSils™可以去除> 99%的Ru金属,QuadraSil™AP在1.5小时内达到此低水平。
下载技术资料 (PDF格式):
1) QuadraPure™ and QuadraSil™ Presentation (2.9 MB PDF)
2) QuadraSil™ Technical Flier (799 KB PDF)
3) QuadraSil™ User Guide (529 KB PDF)
4) ChemFiles 2007 Supplement 1: Encapsulated Catalysts and Metal Scavengers (624 KB PDF)
货号 产品名称 结构和功能基团 金属去除实例 加入购物车
679534 QuadraSil™ AP 氨基丙基 Pd, Ru, Rh, Cu, Fe, Co, Ni, Zn, Pb, Cd, Hg
679526 QuadraSil™ MP 巯基丙基l Pd  (含或不含膦), Rh, Cu, Ru, Pt, Pb, Ag, Hg
679518 QuadraSil™ MTU 甲基硫脲 Pd, Rh, Cu, Ru, Pb, Fe, Co, Ag, Au, Hg, Pt
679496 QuadraSil™ TA 三胺 Pd, Rh, Co, Cu, Fe, Ru, Cd, Au, V, Zn, Pt, Pb
680427 QuadraSil™金属清除剂试剂盒I(每种QuadraSil™样品5g)
 用于痕量有机物的碳基清除剂
QuadraPure™C:即将推出!
QuadraPure™C 是一种全合成碳吸附剂,用于从极性溶剂(包括水)中去除可溶性有机物。其由0.3至0.8 mm的机械稳定珠子组成,可自由流动,无尘。该吸附剂具有高表面积和高容量,热稳定,可以有效去除许多常见的有机污染物,包括会上色和有气味的有机污染物。潜在应用包括cGMP生产原料药和中间体,以及清理肽一类的大分子。
更容易处理 无反应器污染,不会造成过滤器结块/堵塞,无尘
产品更结晶 吸附痕量污染物,不会“遗留”颗粒碳。
废弃物更干净 清除废物流中的痕量有机物质
提高可重复性 全合成碳(> 99.9%)具有出色的批次间性能
过程快速高效 全合成碳(> 99.9%)良好的过滤特性,流速快
工艺强化 可用于批量生产、松散填充床或预包装盒
更安全 无粉尘或易燃固体生成
下载技术资料 (PDF 格式):
1) QuadraPure™ C Technical Flier (1.0 MB PDF)
2) QuadraPure™ C Application in Peptide Conjugate Purification (621 KB PDF)
货号 产品名称 产品描述 加入购物车
679534 QuadraPure™ C Scavenger for trace organic impurities