更环保的替代品
绿色化学及十二原则
绿色化学的目标是通过专门的可持续性预防计划来减少化学品对人类健康的影响,切实消除环境污染。绿色化学不断寻找替代型环境友好反应介质,同时努力提高反应速率,降低反应温度。
绿色化学概念通过应用创新科学解决方案来解决实验室中出现的环境问题。在EPA污染预防和有毒物质办公室工作的有机化学家Paul T. Anastas和John C. Warner于1991年制定了“绿色化学十二原则”。这些原则可以分为“降低风险”和“最小化环境足迹“。
预防
防止废弃物产生比处理或清理废弃物更好。
原子经济性
在设计合成方法时,应最大限度地将工艺中用到的所有材料都并入最终产品之中。
减少化学品合成危险性
只要有可能,在设计合成方法时,应使用和生成对人体健康和环境几乎没有毒性的物质。
设计更安全的化学品
在设计化学产品时,一方面要实现期望功能,一方面尽可能使其毒性最小化。
更安全的溶剂和助剂
只要有可能,应尽量不使用辅助物质(如溶剂、分离试剂等),必须使用时应选择无害物质。
能效设计
应认识到化学过程的能源需求会对环境和经济造成影响,尽量减少该影响。如果可能的话,合成方法应该在常温常压下进行。
使用可再生的原料
只要技术上和经济上可行,应使用可再生的原料,而非消耗型原料。
减少衍生物
如果可能的话,应尽量减少或避免不必要的衍生物(使用阻断基、保护/脱保护、物理/化学过程临时改性),因为这些步骤会需要额外试剂,可能产生废弃物。
催化
尽可能使用催化剂(选择性越高越好),而非当量试剂.
降解设计
在设计化学产品时,应使其在功能结束时会分解成无害的降解产物,使其不会在环境中发生累积。
针对污染预防进行实时分析
需要进一步开发分析方法,以便在形成有害物质之前进行实时过程监测和控制。
针对事故预防提高固有化学安全性
在选择化学过程中所用的物质和物质形式时,应尽量减少化学事故发生的可能性,包括泄露、爆炸和火灾。