KitAlysis™ 高通量筛选试剂盒使用指南
KitAlysis™ 高通量筛选试剂盒动画视频清晰展示了快速、高效筛选24种独特交叉偶联反应条件的各个步骤:所有化学品均已预称重,大大简化了操作;专门设计的KitAlysis实验室器具支持在通风橱中搭建筛选系统,无需使用手套箱操作。欲了解所有试剂盒与实验室器具的详细分步操作指南,敬请访问:Sigma-Aldrich.com/KitAlysis
准备
请按照说明配置您的Inertion Box(惰化箱);将整个系统放置在磁力搅拌器上,充分搅拌;连接通风橱或气体钢瓶等的惰性气体源,吹扫5分钟;在后续过程中持续通入惰性气流。
我们提供的所有化学品均按照试剂盒规格进行了预称重。请根据您的应用配置,选择所需试剂盒组件。
吹扫时,请按照Sigma-Aldrich.com/KitAlysis所述,称量相应重量的底物。
敲破安瓿瓶,快速将其移至较低的Inertion Box孔中。
将装有先前称好底物的样品瓶放入Inertion Box左右两侧的中央孔中。
微管中包含了预称重的催化剂以及搅拌子。将微管盖保持原位,直至准备分注母液。
继续吹扫5分钟。在后续过程中持续通入惰性气流。
第1步:配置母液
  • 使用前,快速吹扫Inertion Box中的所有分注工具。
  • 对于每一种溶剂,使用一支新的注射器。
  • 小心移除微管盖。
  • 轻微搅拌,使底物混合物进入溶液。
  • 吸取等量样品时保持搅拌。
  • 不得在Inertion Box底部加热。
  • 在分注底物混合物前,要除去Inertion Box内部的移液吸头中的气体。
第2步:按照配方的计算结果进行分装。
  • 对于浆液状底物混合物:
  • 剪去移液吸头末端,扩大开口
  • 吸取等量样品时确保充分搅拌。
  • 对于液态碱(或液态底物),请在最后一步中进行分装。
第3步:密封Reaction Block(反应模块)
  • 使用两根手指,以均匀力度旋紧盖子上的螺纹。
  • 按照螺纹形状转动,确保良好的密封效果。
  • 拧紧直至螺纹头部与盖顶平齐
  • 重复操作,直至达到螺丝刀拧紧
第4步:在Inertion Box外部的预热板上加热,达到所需温度
KitAlysis™ 高通量筛选试剂盒使用指南
 Materials