Redi-Dri™包装:确保易吸水固体粉末始终保持干燥粉末状 巧干胜于苦干!
许多粉末试剂往往因为易于吸水,形成难以敲碎的结块,不仅影响称量,更降低了试剂的品质。Sigma-Aldrich 为解决这一问题,开发了一种创新的解决方案。
我们开发了一种专利的包装体系,可以有效地防止固体试剂,如无机盐类,吸收空气中的水分——无论您多少次开启包装或者周遭有多潮湿。这一创新的包装解决方案为您带来诸多益处:
  • 成本更优化——从此不再需要敲碎或研磨固体结块,您的劳力和时间成本得以优化
  • 使用更安全——避免了击碎块状固体可能造成的人身伤害或者交叉污染
  • 储存更长久——即使多次接触空气,Redi-Dri™ 包装依旧可以确保内装固体试剂为易于倾倒的粉末状
  • 废弃更减少——不会因为试剂吸水结块而造成废弃物和浪费
如果有感兴趣产品的更大包装或其他产品,请填写需求联系我们
使用微信扫一扫
填写需求
联系我们
查看相关数据,了解Redi-Dri™ 包装体系给您带来的长期益处
现在就开始亲身体验全新的 Redi-Dri™ 包装吧!欢迎选购如下Redi-Dri™ 包装的易吸湿无机盐类试剂:
 查看明星Redi-Dri™ 产品
对 Redi-Dri™ 系统进行的检测
易吸潮的固体粉末会因为长时间吸潮气而生成结块,难以粉碎。这不仅带来了取用和称量上的不便,而且这些结块还不易溶解,甚至将多余水分带入反应体系中。全新的 Redi-Dri™ 包装体系很好地为您解决了上述烦恼。
Redi-Dri™ 包装与传统包装进行了长时间的对比实验。使用两种不同包装的氯化钾 (KCl) 粉末被放置在相对湿度为 85±5% 的环境中。每个月这两种包装的氯化钾都会在潮湿空气中暴露一段时间,并取样进行干燥失重 (LOD) 分析。LOD 分析的样品量为 5g,样品在 130°C 温度下真空干燥 4 小时。
上图很好地说明了Sigma-Aldrich独家的Redi-Dri™ 包装给您带来的益处。
使用传统包装的样品不断吸收空气中水分,形成较多的硬结块,并且 LOD 值不断增大。Redi-Dri™ 包装样品的 LOD 检测结果却是正好相反,而且水分还有减少的趋势。Redi-Dri™  包装样品的粉末颗粒在9个月后依旧细腻如初!这些结果确证了 Redi-Dri™ 包装体系为防止内装固体粉末吸水提供了强有力的保障。
巧干胜于苦干!现在就开始使用 Redi-Dri™ 吧!
Redi-Dri™ 是 Sigma-Aldrich Co. LLC 的注册商标