化学
溶剂中心
我们致力于为客户提供适合其特定应用的溶剂。溶剂中心的建立是为了帮助所有浏览者通过提供溶剂纯度、等级、用途、生产线或市场分类等来选择合适的溶剂。包装的正确选择也是我们“恰当的溶剂选择”的一个关键部分,这些选择可以在“溶剂中心”以及文献列表和促销活动中进行探索。
 按照应用划分的溶剂质量等级
根据您的应用选择所需的溶剂质量。我们的全面的溶剂等级包括基础化学、高性能分析(如光谱学、GC或UHPLC-MS)和符合国际法规:如ISO 6353、欧洲药典或ACS的溶剂。
Application Description Grade
基础化学和清洗
我们的试剂级溶剂纯度≥95%。
试剂级溶剂
基础化学
对于需要更高纯度的应用,如专业有机合成或制备级液相色谱法,我们的ReagentPlus®溶剂的纯度保证≥98.5%。
ReagentPlus®级溶剂
化学合成与色谱
我们的ACS溶剂符合或超过美国化学学会制定的严格质量规范。
ACS级溶剂
化学合成
我们的高纯度无水溶剂以其极低的水分而闻名,专为湿敏化学和生物技术应用而制造。
无水溶剂
蛋白质合成与纯化
我们的生物技术溶剂具有低水含量、低残留和高透光率的紫外光谱特点。
生物技术溶剂
核磁共振(NMR)
以其高质量的应用于核磁共振仪器的NMR溶剂和而闻名。
NMR溶剂
生物化学
我们专门为组织取样和处理应用而制造的溶剂。
组织学溶剂  
仪器分析 高效液相色谱法溶剂稳定性试验。 HPLC
    HPLC Isocratic
  梯度洗脱用高效液相色谱溶剂稳定性试验。 HPLC Gradient
  梯度、紫外和残留分析用高效液相色谱溶剂。 HPLC Plus溶剂
  使用ESI或APCI源对LC-MS/MS进行LC-MS溶剂稳定性试验。 LC-MS溶剂
  溶剂稳定性测试 UHPLC-UV和UHPLC-MS/MS UHPLC-MS溶剂
用于GC/ECD和GC-FID检测器的GC溶剂稳定性试验。
GC-ECD/GC-FID
GC-MS/MS检测器用GC溶剂稳定性试验。
GC-MS溶剂
气相色谱-顶空技术测定残留溶剂和有机挥发性杂质的稳定性试验。
GC顶空溶剂
  紫外和红外光谱测定溶剂的稳定性试验。 UV 光谱
    符合药典的溶剂
  电子级溶剂广泛应用于半导体行业,包括清洗设备、干燥晶片和衬底沉积或去除。我们有大量高纯度溶剂来满足电子市场的需求。 电子级溶剂  
    IR Solvents
符合欧洲药典或ISO 6353的传统QC分析 EMSURE®药典级溶剂适用于广泛的光谱、高要求的实验室应用。EMSURE®提供全球最好、最广泛的产品规格。 EMSURE®药典级溶剂
符合ACS的传统QC分析 EMPATA®分析级溶剂是一种高质量的,满足ACS的要求,并且可用于广泛的分析应用。EMSURE®药典级溶剂提供更多(如上所示)。 EMSURE® 药典级和 EMPARTA® 分析级溶剂
实验室前处理工作、清洁和生产 我们提供一系列EMPLURA®基础级溶剂,用于非监管行业的多种基本应用,以及要求较低的应用、实验室前处理工作和实验清洗等。 EMPLURA®基础级溶剂
制备色谱 Prepsolv®溶剂是根据制备型高效液相色谱的要求定制的,以便于从分析分离到制备分离的大规模应用。 Prepsolv®制备色谱溶剂
DNA和RNA合成/多肽合成 我们的DNA和多肽合成的溶剂被专门加工和纯化,以最大限度地提高这些关键应用的合成效率和产率。 DNA, RNA和多肽合成溶剂
分析 我们的光谱溶剂非常适合需要高纯度、低蒸发残渣和高透光率的紫外光谱的应用。每一个都在生产过程中和生产后进行严格的测试,以确保批次之间的一致性。 光谱溶剂