溶剂中心
2-丙醇
无论您是需要HPLC 2-丙醇,ACS 2-丙醇,无水2-丙醇或者任何其他Sigma-Aldrich牌号溶剂,我们都有合适的货品供您使用。作为顶尖的高纯度,研究级溶剂供应商,我们的2-丙醇一定能满足您的需求。
 选择溶剂
2-丙醇物理性质
别名 Isopropanol 注册号 635639
分子式 (CH3)2CHOH EG/EC 号 2006617
分子量 60.10 MDL 号 MFCD00011674
CAS 号 67-63-0 蒸气压 33 mm Hg (20°C)
浓度 0.785 g/mL at 25°C 介电常数 20.18 at 20°C
沸点 82°C 偶极矩 1.560
熔点 -89.5°C UV 阈值 210 nm
闪点 11.7°C Refractive Index 1.377 at 20°C
粘度(cP) 2.038 at 25°C 蒸气密度 2.1 (vs. air)
RIDADR UN 1219 3/PG 2 危险声明 H225-H319-H336
警示词 Danger
防范说明 P210-P261-P305 + P351 + P338
  GHS02, GHS07
2-丙醇可混合/不可混合表
2-Propanol Miscibility / Immiscibility Table
返回溶剂中心