溶剂中心
丙酮
无论您是需要HPLC 丙酮,ACS丙酮或者任何其他Sigma-Aldrich牌号溶剂,我们都有合适的货品供您使用。作为顶尖的高纯度,研究级溶剂供应商,我们的丙酮一定能满足您的需求。
 选择溶剂
丙酮物理性质
别名 2-Propanone 注册号 635680
分子式 (CH3)COCH3 EG/EC 号 2006622
分子量 58.08 MDL 号 MFCD00008765
CAS 号 67-64-1 蒸气压 184 mm Hg (20°C)
浓度 0.791 g/mL at 25ºC 介电常数 21.01 at 20ºC
沸点 56ºC 偶极矩 2.880
熔点 - 94ºC UV 阈值 330 nm
闪点 -17.2ºC Refractive Index 1.359 at 20ºC
粘度(cP) 0.306 at 25ºC 蒸气密度 2 (vs. air)
RIDADR UN 1090 3/PG 2 危险声明 H225-H319-H336
警示词 危险 防范说明 P210-P280-P304 + P340 + P312-P305 + P351 + P338-P337 + P313-P403 + P235
  GHS02, GHS07
丙酮混合/不可混合表
返回溶剂中心