溶剂中心
乙腈
无论您需要HPLC级乙腈、BioTech级乙腈、无水乙腈还是其他Sigma-Aldrich牌号产品,我们均可为您的应用提供现货产品。作为顶尖的高纯度,研究级溶剂供应商,我们的乙腈一定能满足您的需求。
 选择溶剂
Sigma-Aldrich 乙腈
别名 甲基氰 注册号 741857
分子式 CH3CN EG/EC 号 2008352
分子量 41.05 MDL 号 MFCD00001878
CAS 号 75-05-8 蒸气压 72.8 mm Hg (20°C)
浓度 0.786 g/mL at 25ºC 介电常数 36.64 at 20ºC
沸点 81-82ºC 偶极矩 3.924
熔点 -48ºC UV 阈值 190 nm
闪点 5.5ºC 折射率 1.344 at 20ºC
粘度(cP) 0.369 at 25ºC 蒸气密度 1.41 (vs. air)
RIDADR UN 1648 3/PG 2 危险声明 H225-H302 + H312 + H332-H319
警示词 危险 防范说明 P210-P280-P305 + P351 + P338
  GHS02, GHS07
乙腈混合/不可混合表
返回溶剂中心