溶剂瓶和溶剂罐
我们为您的应用提供多种包装选择。无论您是想把溶剂装在玻璃瓶、PVC涂层瓶、Sure/Seal™瓶还是铝罐中,我们都能提供满足您需求的包装和溶剂分装可选产品。
琥珀色玻璃瓶、
PVC涂层瓶和Sure/Seal™瓶的瓶子/包装规格
容量 瓶子尺寸 
(H xD)厘米
封口 包装箱 箱包尺寸 
(L×W×H)厘米
100 mL 11.91x 5.51 33-430 12×100mL 34.93x 24.13 x 24.77
500 mL 18.75x 8.81 33-430 6×500mL 34.93x 24.13 x 24.77
1 L 22.86x 10.34 33-430 6 x 1 L 39.37x 26.83 x 27.94
2 L 33.98x 13.33 38-439 4 x 2 L 33.78x 37.78 x 40.00
4 L 34.29x 16.20 38-439 4 x 4 L 33.78x 37.78 x 40.00
琥珀色玻璃瓶
琥珀色玻璃瓶 可提供的琥珀色玻璃瓶装产品
我们有多种琥珀色玻璃瓶装溶剂提供。玻璃的惰性成分使其成为储存和分装高纯度溶剂的理想选择。
返回顶部
PVC涂层瓶
可提供的PVC涂层瓶装产品
为了防止化学品泄漏,我们也提供防碎PVC涂层瓶装溶剂。当瓶子掉落时,塑料涂层有助于吸收一些冲击力,并有助于防止溢出。所选溶剂有100mL、1L和4L 三种PVC涂层瓶装规格(参考以上瓶/包装规格)。
泵
Hirschmann® Ceramus® 瓶口移液器(Z34,147-9
  • 化学惰性——Duran硼硅酸盐玻璃桶中独特的陶瓷移液器活塞
  • 微步容量调节–确保重现性
  • 在瓶上可旋转–为方便起见
  • 再循环系统–用于快速灌注而不损失试剂
  • 终身校准–提供单独的序列号和测试证书
HPLC输液盖 HPLC输液盖
用于直接将溶剂输送到HPLC仪器或简单的压力输送。每个输液盖包括10英尺PFA管。瓶盖在2L和4L瓶子上使用需要增加一个GL-45瓶子适配器。
两孔输液盖 (Z54,384-5)
三孔输液盖 (Z54,358-6)
玻璃瓶储存和分装可选产品 玻璃瓶储存和分装可选产品
4L瓶护套 (Z25,636-6)
为化学品的输送和储存提供了几乎牢不可破的二次防溢。符合OSHA实验室标准(29CFR1910-1450)。
  • 坚固的PE结构
  • 透过瓶套可清晰识别溶剂标签和水位
  • 方便的手柄锁紧装置使瓶套的顶部和底部固定在一起
返回顶部
Sure/Seal™瓶
Sure/Seal™瓶 可提供的Sure/Seal瓶装产品
Sure/Seal瓶将我们琥珀色玻璃瓶的惰性与久经考验的螺盖结合在一起。这种设计可确保纯化时达到的特殊干燥状态在长期储存和使用过程中得以维持。
灌装前,通过烘箱干燥从瓶中除去低水平的水分痕迹。然后在惰性干燥氮气中装瓶,以防止水分积聚,并用我们独有的Sure/Seal衬垫和冠盖密封。有100mL、1L和2LSure/Seal瓶可达到无水级和生物技术级(参考以上瓶/包装规格)。
Sure/Seal™瓶 Sure/Seal瓶的分装方法
使用标准注射器和套管技术转移内容物。
参见技术公报AL-134.
Sure/Seal转移配件
CHEM-FLEX移液管
两根12号SS针(6英寸和18英寸)连接到带有尼龙夹的CHEM-FLEX 106软管。溶剂在转移过程中仅接触PTFE和SS。
Sure/Seal™瓶 Sure/Stor™ 培养瓶(Z40,449-3)
设计用于安全、可靠地储存和分装对空气敏感和有气味的化学品、溶剂、热解物、烷基锂、格氏试剂和腐蚀剂。 特性:
  • 高真空PTFE阀门-玻璃密封装置消除了储存中的空气污染和最初针头穿透后的隔膜泄漏
  • 厚壁硼硅酸盐玻璃
  • 可拆卸侧臂软管连接器,便于连接真空和惰性气体管。为进行长期保存,用橡皮隔膜替代软管接头进行二级保护。
返回顶部
铝瓶
铝瓶中提供的产品
这些一体式无缝铝瓶具有耐腐蚀性并获联合国认证。
  • 纯1050A铝(最少99.5%)
  • 带PTFE衬里聚四氟乙烯封口
  • 防回流防溢密封口
  • 易回收
铝瓶
容量 瓶子尺寸(H xD)厘米 封口 包装箱 箱包尺寸(L×W×H)厘米
1 L 24.3 x 8.8 32 mm 6 x 1 L 39.37 x 26.83 x 27.94
4 L 23.9 x 17.5 45 mm 4 x 4 L 36.20 x 36.20 x 39.37
返回顶部