溶剂中心
氯仿
无论您需要HPLC级氯仿、ACS级氯仿、无水氯仿还是其他Sigma-Aldrich牌号产品,我们均可为您的应用提供现货产品。作为顶尖的高纯度,研究级溶剂供应商,我们的氯仿一定能满足您的需求。
 选择溶剂
查看和比较乙腈产品根据以下分类点击比较
 戊烯稳定剂 乙醇稳定剂  含UV规格 不含UV规格
Sigma-Aldrich 氯仿
别名 三氯甲烷 注册号 1731042
分子式 CHCI3 EG/EC 号 2006638
分子量 119.38 MDL 号 MFCD00000826
CAS 号 67-66-3 蒸气压 160 mm Hg (20°C)
浓度 1.492 g/mL at 25ºC 介电常数 4.81 at 20ºC
沸点 60.5-61.5ºC 偶极矩 1.040
熔点 -63ºC UV 阈值 245 nm
闪点 - 折射率 1. 445 at 20ºC
粘度 (cP) 0.537 at 25ºC 蒸气密度 4.1 (vs. air)
RIDADR UN 1888 6.1/PG 3 危险声明 H302-H315-H319-H331-H336-H351-H361d-H372
警示词 危险 防范说明 P261-P281-P305 + P351 + P338-P311
  GHS06, GHS08
氯仿混合/不可混合表
返回溶剂中心