溶剂中心
二氯甲烷
无论你是需要HPLC二氯甲烷,ACS二氯甲烷,无水二氯甲烷或者任何其他 Sigma-Aldrich 溶剂,我们都有合适的货品供您使用。作为顶尖的高纯度,研究级溶剂供应商,我们的二氯甲烷一定能满足您的需求。
 选择溶剂
二氯甲烷物理性质
别名 Methylene chloride 注册号 1730800
分子式 CH2Cl2 EG/EC 号 2008389
分子量 84.93 MDL 号 MFCD00000881
CAS 号 75-09-2 蒸气压 353 mm Hg (20°C)
浓度 1.325 g/mL at 25ºC 介电常数 8.93 at 25ºC
沸点 39.8-40.0ºC 偶极矩 1.600
熔点 -97ºC UV 阈值 235 nm
闪点 - Refractive Index 1.424 at 20ºC
粘度(cP) 0.413 at 25ºC 蒸气密度 2.9 (vs. air)
RIDADR UN 1593 6.1/PG 3 危险声明 H315-H319-H335-H336-H351-H373
警示词 警告 防范说明 P261-P281-P305 + P351 + P338
GHS07, GHS08
二氯甲烷可混合/不可混合表
返回溶剂中心