溶剂中心
二甲基亚砜
无论您需要HPLC级二甲亚砜、ACS光谱测定级二甲亚砜、无水氯仿还是其他Sigma-Aldrich牌号产品,我们均可为您的应用提供现货产品。作为顶尖的高纯度,研究级溶剂供应商,我们的DMSO一定能满足您的需求。
 选择溶剂
二甲亚砜物理性质
别名 甲基亚砜 注册号 506008
分子式 (CH3)2SO EG/EC 号 2006643
分子量 78.13 MDL 号 MFCD00002089
CAS 号 67-68-5 蒸气压 0.42 mm Hg (20°C)
浓度 1.100 g/mL at 25ºC 介电常数 47.24 at 20ºC
沸点 189ºC 偶极矩 3.960
熔点 16-19 ºC UV 阈值 265 nm
闪点 85.0°C 折射率 1.479 at 20ºC
粘度(cP) 1.987 at 25°C 蒸气密度 2.7 (vs. air)
Signal Word 警告 危险声明 H227
    防范说明 P210-P280-P370 + P378-P403 + P235-P501
二甲亚砜混合/不可混合表
返回溶剂中心