溶剂中心
乙酸乙酯
无论您需要HPLC级乙酸乙酯、ACS级乙酸乙酯、无水乙酸乙酯还是其他Sigma-Aldrich牌号产品,我们均可为您的应用提供现货产品。作为顶尖的高纯度,研究级溶剂供应商,我们的乙酸乙酯一定能满足您的需求。
 选择溶剂
乙酸乙酯物理性质
别名 乙基醋酸 注册号 506104
分子式 CH3COOC2H5 EG/EC 号 2055004
Molecular Weight 88.11 MDL 号 MFCD00009171
CAS 号 141-78-6 蒸气压 73 mm Hg (20°C)
浓度 0.902 g/mL at 25ºC 介电常数 6.08 at 20ºC
沸点 76.5-77.5ºC 偶极矩 1.780
熔点 -84ºC UV 阈值 255 nm
闪点 -3.3ºC 折射率 1.372 at 20ºC
粘度(cP) 0.423 at 25ºC 蒸气密度 3 (vs. air)
RIDADR UN 1173 3/PG 2 危险声明 H225-H319-H336
警示词 危险 防范说明 P210-P261-P305 + P351 + P338
  GHS02, GHS07
乙酸乙酯混合/不可混合表
返回溶剂中心